Beskrivelse
Søjlerør består af både det indvendige glasrør, beskyttelsesrøret og rørholderen
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| pH | 2 til 13 |
| Mængde | 1 stk. |
| Temperatur | 4 °C til 40 °C |
| Volumen (metrisk) | 16 til 20 ml |
| Materiale | Borosilikatglas, EPDM, POM, polyamid, polycarbonat |
| Produkttype | Kolonnerørsmontering |