Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Søjlebeskyttelsessystem
Artikelnummer. 12738032 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
EC kolonner 4/2 med 2 mm ID eller 4/3 med 3, 4 eller 4,6 mm ID
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12738032 EC kolonner 4/2 med 2 mm ID eller 4/3 med 3, 4 eller 4,6 mm ID Hver
1 options
Artikelnummer. 12738032 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 718966
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Velegnet til alle analytiske HPLC-kolonner med 1/16 tomme (1,59 mm) fittings. Macherey-Nagel™ Column Protection System er et innovativt og universelt påskruet beskyttelsessøjleholdersystem til brug med EC-søjlepatroner med 4 mm søjlelængde.
Systemet inkluderer patronholder, 2 erstatningskapillærer (0,12 mm ID), 3 ferrules, 2 skruenøgler og en manual.
  • Patroner fyldt med specificerede NUCLEODUR™ , NUCLEOSIL™ og NUCLEOSHELL™ HPLC adsorbenter
  • Ideel beskyttelse til din analytiske hovedsøjle —betydelig forøgelse af kolonnens levetid
  • Minimeret tomrumsvolumen —er også velegnet til ultrahurtig HPLC
  • Specialrørstrykstabilitet —op til 1300 bar (18 850 psi)
  • Visuel kontamineringskontrol —i tide udskiftning af vagtsøjlen
  • Beskyttelsessøjlelængde 4 mm, ID 2 mm (for hovedsøjler med 2 mm ID) eller ID 3 mm (for hovedsøjler med 3, 4 og 4,6 mm ID)
  • UNIVERSAL RP beskyttelsessøjler velegnet til alle HPLC kolonner under RP betingelser
Tekniske data
Længde (metrisk) 4 mm søjle længde
Oversigt Universelt påskruet beskyttelsessøjleholdersystem, velegnet til analytisk HPLC og U-HPLC
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) EC kolonner 4/2 med 2 mm ID eller 4/3 med 3, 4 eller 4,6 mm ID
Produkttype Søjlebeskyttelsessystem