Få mere at vide
OHAUS™ Søjlemontering
Artikelnummer. p-7162281 Shop alle Ohaus produkter
Type:
CS D52xx
SST D52xx
Vægt (metrisk):
2.300 kg
4.100 kg
6.200 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15938465
Brand: OHAUS™ 30424410
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ Søjlebeslag er designet til brug med en række af Defender™ 5000 baser.
  • Til brug med en base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sprog Kinesisk, engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk (MX)
Størrelse 35 cm
Vægt (metrisk) 2.300 kg
Produktlinje Kolonnesæt
Type CS D52xx