Få mere at vide
OHAUS™ Søjlemontering
Shop alle Ohaus produkter
Type:
CS D52xx
SST D52xx
Vægt (metrisk):
2.300 kg
4.100 kg
6.200 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- Til brug med en base
Tekniske data
Tekniske data
| Sprog | Kinesisk, engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk (MX) |
| Størrelse | 35 cm |
| Vægt (metrisk) | 2.300 kg |
| Produktlinje | Kolonnesæt |
| Type | CS D52xx |