Få mere at vide
Cytiva Søjleholder
Artikelnummer. 11300312 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Emballagemængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Emballagemængde Pakningsstørrelse
11300312 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 11300312 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28956282
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
HolderÅ KTA kolonner. Cytiva Søjleholder til søjler med udvendig diameter mellem 10 og 50 mm.
  • Vedhæftet tilÅ KTA avant ellerÅ KTA ren ved hjælp af skinnesystemet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Søjleholder
Emballagemængde 1 hver
Til brug med ÄKTA Avant eller ÄKTA Pure ved hjælp af skinnesystemet