Få mere at vide
OHAUS™ Søjleklemme
Shop alle Ohaus produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Korrosionsbestandige klemmer i rustfrit stål giver fremragende kemisk resistens, holdbarhed og kan autoklaveres. Nikkelbelagte zinkklemmer giver høj trækstyrke til en økonomisk pris.
- Forebyg ulykker i laboratoriet! Alsidige LabJaws-klemmer til flere formål holder sikkert glasvarer og uregelmæssigt formede genstande. Vælg mellem en række forskellige grebsstørrelser, stiftstile og justeringstyper.
- Vælg mellem en række specialiserede LabJaws-klemmer med justerbare funktioner for at give en nøjagtig pasform til laboratorieudstyr såsom termometre, termoelementer, søjler, tragte og rundbundede kolber.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Søjleklemme |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Oversigt | Klemme, Specialitet, Kolonne, CLS-COLMNSS |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |
| Længde (engelsk) | 11,10 tommer. |
| Længde (engelsk) Arm | 8.310 tommer. |
| Længde (metrisk) | 282.00 mm |
| Længde (metrisk) arm | 211 mm |
| Størrelse | Lille |
| Størrelse (metrisk) greb | 65 til 89 mm |
| Vis mere |