Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Søjleadapter til Combi Lysguide
Artikelnummer. 15733032 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
SCHOTT Combi Lightguide (170 402)
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
15733032 SCHOTT Combi Lightguide (170 402) 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 15733032 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 158402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Søjleadapter til brug med Schott Combi Lysleder 170 402.
  • Positionerer Combi lysleder (Schott del 170 402) på en søjle med en diameter på 32 mm.
Tekniske data
Type Adapter
Diameter (engelsk) 1,3 tommer.
Diameter (metrisk) 32 mm
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) SCHOTT Combi Lightguide (170 402)