Få mere at vide
Cytiva Adapter til XK-søjler
Artikelnummer. p-8001009 Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
XK tom søjle, 16 mm diameter
XK tom søjle, 26 mm diameter
XK tom søjle, 50 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11320352
Brand: Cytiva 28989876
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bevægelig adapter giver et ensartet flow, der bibeholder integriteten af det pakkede leje under HPLC-operationer. Cytiva Adapter til XK-søjler er en samlet enhed, der består af en topkappe, et stempel og en justeringsknap. Fås til XK-søjler med 16, 26 og 50 mm diameter.
XK tomme kolonner er designet til væskekromatografi ved lavt til medium tryk. De er brugervenlige, robuste og giver reproducerbar pakning, og de har fittings til direkte forbindelse til ÄKTA™ designinstrumenter eller andre HPLC-systemer. XK søjler leveres med en bevægelig adapter.
  • Stempeldesign sikrer en homogen bufferfordeling og reproducerbar pakning
  • QuickLock mekanisme på adapterskaftet letter søjlehåndtering og rengøring
  • Adapter top-end cap passer direkte ind i søjle endestykket
  • Stemplet bærer netringen og støtteskærmen til mellemsengen
  • En justeringsknap forsegler adapteren til søjlevæggen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Væskekromatografi ved lavt til medium tryk
Til brug med (udstyr) XK tom søjle, 16 mm diameter
Type Adapter til XK 16 søjler
Inkluderer Stempel, Top-end cap, Justeringsknap
Mængde Pakke m. 1 stk.