Få mere at vide
Cytiva Adapter til XK-søjler
Artikelnummer. 11340352 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
XK tom søjle, 16 mm diameter
XK tom søjle, 26 mm diameter
XK tom søjle, 50 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11340352 XK tom søjle, 50 mm diameter Hver
11320352 XK tom søjle, 16 mm diameter Hver
11330352 XK tom søjle, 26 mm diameter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340352 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28989880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4160.00 DKK
    3764.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 396.00 DKK
    9% Slukket
På lager
Bevægelig adapter giver et ensartet flow, der bibeholder integriteten af det pakkede leje under HPLC-operationer. Cytiva Adapter til XK-søjler er en samlet enhed, der består af en topkappe, et stempel og en justeringsknap. Fås til XK-søjler med 16, 26 og 50 mm diameter.
XK tomme kolonner er designet til væskekromatografi ved lavt til medium tryk. De er brugervenlige, robuste og giver reproducerbar pakning, og de har fittings til direkte forbindelse til ÄKTA™ designinstrumenter eller andre HPLC-systemer. XK søjler leveres med en bevægelig adapter.
  • Stempeldesign sikrer en homogen bufferfordeling og reproducerbar pakning
  • QuickLock mekanisme på adapterskaftet letter søjlehåndtering og rengøring
  • Adapter top-end cap passer direkte ind i søjle endestykket
  • Stemplet bærer netringen og støtteskærmen til mellemsengen
  • En justeringsknap forsegler adapteren til søjlevæggen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Væskekromatografi ved lavt til medium tryk
Til brug med (udstyr) XK tom søjle, 50 mm diameter
Inkluderer Stempel, Top-end cap, Justeringsknap
Mængde Pakke m. 1 stk.