Få mere at vide
Cytiva Adapter til XK-søjler
Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
XK tom søjle, 16 mm diameter
XK tom søjle, 26 mm diameter
XK tom søjle, 50 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
XK tomme kolonner er designet til væskekromatografi ved lavt til medium tryk. De er brugervenlige, robuste og giver reproducerbar pakning, og de har fittings til direkte forbindelse til ÄKTA™ designinstrumenter eller andre HPLC-systemer. XK søjler leveres med en bevægelig adapter.
- Stempeldesign sikrer en homogen bufferfordeling og reproducerbar pakning
- QuickLock mekanisme på adapterskaftet letter søjlehåndtering og rengøring
- Adapter top-end cap passer direkte ind i søjle endestykket
- Stemplet bærer netringen og støtteskærmen til mellemsengen
- En justeringsknap forsegler adapteren til søjlevæggen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Væskekromatografi ved lavt til medium tryk |
| Til brug med (udstyr) | XK tom søjle, 16 mm diameter |
| Type | Adapter til XK 16 søjler |
| Inkluderer | Stempel, Top-end cap, Justeringsknap |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |