Få mere at vide
Columbin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464827
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16464827 50 mg
16448968 10 mg
16431398 5 mg
16423866 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16464827 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0389
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Columbin is an orally active diterpenoid furanolactone from Calumbae radix, has anti-inflammatory and anti-trypanosomal effects. Columbin selectively inhibits COX-2 (EC50=53.1 μM) over COX-1 (EC50=327 μM).
Columbin is an orally active diterpenoid furanolactone from Calumbae radix, has anti-inflammatory and anti-trypanosomal effects. Columbin selectively inhibits COX-2 (EC50=53.1 μM) over COX-1 (EC50=327 μM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Columbin
Fysisk form Solid
CAS 546-97-4
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22O6
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (279.03 mM)
SMIL O=C1[C@](C=C2)(O)[C@@](CC3)(C)[C@@]([C@@](C[C@@H](C4=COC=C4)O5)(C)[C@]3([H])C5=O)([H])[C@]2([H])O1
Molekylvægt (g/mol) 358.39
Formel vægt 358.39
Procent renhed 99.77%