Få mere at vide
Thermo Scientific™ Columbia Horse Blood CNA Agar
Beskrivelse
Genkend gram-positive kokker nemmere at bruge Thermo Scientific™ Columbia Horse Blood CNA Agar, et selektivt medium til isolering af stafylokokker og streptokokker fra både kliniske prøver og fødevareprøver.
Columbia CNA Agar med Hesteblod indeholder antibiotika til at hæmme S. albus og Micrococcus arter samt Gram-positive og Gram-negative stænger. Det undertrykker væksten af Proteus-, Klebsiella- og Pseudomonas-arter, mens det tillader ubegrænset vækst af S. aureus , hæmolytiske streptokokker og enterokokker. Dette medium gør det muligt at genkende vigtige gram-positive kokker og nemmere at isolere fra de blandede bakteriepopulationer, der er indeholdt i mange kliniske prøver og fødevarer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | Columbia Horse Blood CNA Agar |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 19,5 g± 1,0 g |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |