Få mere at vide
Thermo Scientific™ Columbia CNA Agar med fåreblod medium
Artikelnummer. 13215339
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Medietype:
CNA Agar med fåreblod
Inkluderer:
Fåreblod
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 13215339
Brand: Thermo Scientific™ PB5049A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Isoler Gram-positive organismer fra kliniske prøver med dette selektive medium, der traditionelt bruges til at identificere stafylokokker, streptokokker og S. pneumoniae .
Isoler effektivt gram-positive organismer fra kliniske prøver vha Thermo Scientific™ Columbia CNA Agar med fåreblod, et selektivt mikrobiologisk medium, der inkluderer colistin og nalidixinsyre til at hæmme gramnegative baciller. Columbia CNA Agar er traditionelt blevet brugt til at identificere stafylokokker og streptokokker. Tilsætning af fåreblod til mediet muliggør tydelig identifikation af S. pneumoniae gennem produktion af klar alfa-hæmolyse.
Columbia CNA Agar med fåreblod indeholder antibiotika til at hæmme S. albus og Micrococcus arter samt Gram-positive og Gram-negative stave. Det undertrykker væksten af Proteus-, Klebsiella- og Pseudomonas -arter, mens det tillader ubegrænset vækst af S. aureus , hæmolytiske streptokokker og enterokokker. Dette medium gør det muligt at genkende vigtige gram-positive kokker og nemmere at isolere fra de blandede bakteriepopulationer, der er indeholdt i mange kliniske prøver og fødevarer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Trafikrød, uigennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype CNA Agar med fåreblod
Produkttype Agar
Fyld vægt 17 g± 5 %
Inkluderer Fåreblod
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.