Få mere at vide
Thermo Scientific™ Columbia CNA Agar/Brilliance GBS Agar Bi-plade
Beskrivelse
Forenkle screening af lave vaginale podninger (LVS), høje vaginale podninger (HVS), vaginale eller rekto-vaginale prøver for gruppe B streptokokker (GBS) og stafylokokker/streptokokker vha. Thermo Scientific™ Columbia CNA Agar/ Brilliance™ GBS Agar bi-plader. Brilliance GBS Agar eliminerer behovet for præberigelse og, når det kombineres med Columbia CNA Agar, gør det dig i stand til at opdage Staphylococcus , Streptococcus og GBS inden for 24 timer. Strømlin din arbejdsgang og spar plads i automatiseret prøvebehandling, plettering og stribeinstrumenter for at opnå større gennemløb.
Få et fuldstændigt klinisk billede af GBS, stafylokokker og streptokokker fra en enkelt plade med Columbia CNA Agar/ Brilliance GBS Agar bi-plade. Et-trins podning og aerob inkubation forenkler arbejdsgange for at understøtte screeningsprogrammer.
- Fremragende sensitivitet og specificitet: detektere GBS direkte fra patientprøver uden berigelse
- Hurtige resultater: Opdag Staphylococcus , Streptococcus og GBS inden for 24 timer
- Øg gennemløbet: færre plader at behandle pr. prøve giver større gennemløb i automatiserede prøvebehandlere
- Let at læse: magenta GBS kolonier og blå/mørk lilla ikke-GBS kolonier på det klare medium gør resultaterne nemme at fortolke
- Omfattende: detekter ikke-hæmolytiske GBS-stammer
Brilliance GBS Agar er et letlæseligt kromogent screeningsmedium, der er optimeret til at understøtte vækst af GBS. Antimikrobielle komponenter undertrykker væksten af ikke-GBS-organismer og Inhibigen™ teknologi gør Brilliance GBS Agar til et yderst selektivt, pålideligt medie. Eliminer behovet for præberigelse eller re-inkubation; strøg blot prøven på pladen, inkuber og aflæs dit resultat efter 24 timer. Brilliance GBS Agar sparer op til 72 timer sammenlignet med traditionelle medier og op til 48 timer sammenlignet med andre kromogene medier.
Brilliance GBS Agar inkorporerer to kromogener. Et kromogen giver en lyserød farve på grund af fosfataseaktivitet i GBS. For at tillade mediet at differentiere GBS nøjagtigt, indeholder det et andet kromogen. Ikke-GBS er enten hæmmet eller vokser som blå eller lilla kolonier. Bredspektrede antimikrobielle komponenter i mediet undertrykker væksten af gruppe A og C streptokokker. Også inkluderet er forbindelser til at hæmme væksten af Enterobacteriaceae, stafylokokker, enterokokker og gruppe D streptokokker. Antisvampemidler fjerner gær. Endvidere inkorporerer Brilliance GBS Agar Inhibigen teknologi til målrettet inhibering af enterokokker og gruppe D streptokokker, hvilket sikrer et højt niveau af sensitivitet og specificitet og en betydelig reduktion i væksten af baggrundsflora.
Ved at kombinere denne agar med et traditionelt medie, såsom Columbia CNA Agar, kan stafylokokker og streptokokker også identificeres.
Traditionelt har blodagarbaser indeholdt enten kaseinhydrolysat eller kødinfusion. Fordelen ved den første ligger i den hurtige produktion af store kolonier, og den anden i klart definerede zoner med hæmolyse og god kolonial differentiering. Columbia CNA Agar kombinerer disse typer medier for at give en forbedret all-round ydeevne.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Trafikrød, uigennemsigtig; Østers hvid, gennemsigtig |
| Oversigt | Columbia CNA Agar/ Brilliance GBS Agar |
| Format | 90 mm bi-plade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar plade |
| Fyld volumen | 17 mL |
| Fyld vægt | 17mL |
| Emballagetype | Flow indpakket - enkelt lag |
| Mængde | 10/Pk. |
Det skal bemærkes, at som med alle kromogene medier, kan organismer med atypiske enzymmønstre give unormale reaktioner på Brilliance GBS Agar. Prøver, der indeholder fækalt materiale eller blod, kan forårsage en vis lokaliseret misfarvning i mediet. Denne misfarvning må ikke forveksles med en ægte kromogen reaktion, hvor farvede kolonier er synlige.