Få mere at vide
Thermo Scientific™ Columbia Agar med fåreblod PLUS
Beskrivelse
Isoler og dyrk kræsne mikroorganismer med tydeligt synlige hæmolytiske reaktioner (stafylokokker og streptokokker) med en medieformulering, der indeholder fåreblod. Thermo Scientific™ Columbia Agar med fåreblod PLUS fremmer hæmolyse typisk for Staphylococcus aureus , og det giver typisk vækst for Streptococcus pneumoni (bulemorfologi).
Dyrk kræsne organismer med hurtig produktion af store kolonier, klart definerede hæmolysezoner og god kolonial differentiering for all-around ydeevne. Traditionelt har blodagar været enten kaseinhydrolysat eller kødinfusionsmedier. Fordelen ved den første ligger i den hurtige produktion af store kolonier, og den anden i klart definerede zoner med hæmolyse og god kolonial differentiering. Denne formulering kombinerer fordelene ved begge for optimal ydeevne.
Staphylococcus aureus er en koagulase-positiv, katalase-positiv, gram-positiv kokker, der forekommer enkeltvis eller i par, tetrader, korte kæder og druelignende klynger. Det bæres almindeligvis på huden og i næsen af raske individer, men er også en væsentlig årsag til infektion i både sundhedspleje og samfundsmiljøer verden over. S. aureus kan producere en række syndromer med kliniske manifestationer, herunder hud- og bløddelsinfektioner, empyem, blodbaneinfektioner, lungebetændelse, osteomyelitis, septisk arthritis, endocarditis, sepsis og meningitis.
Streptokokker er fakultativt anaerobe, katalase-negative, gram-positive kokker, der forekommer som par eller kæder. De forårsager en lang række kliniske sygdomme, herunder pharyngitis, skarlagensfeber, otitis media, impetigo, meningitis, neonatal sepis, lungebetændelse, endocarditis, osteomyelitis og nekrotiserende fascitis. En af de mest nyttige fænotypiske egenskaber ved streptokokker er den hæmolytiske reaktion, generelt klassificeret som alfa, beta eller gamma i henhold til udseendet af zoner omkring kolonier, der vokser på blodagar. β-hæmolytiske streptokokker er yderligere karakteriseret ved Lancefield-grupper baseret på de antigene forskelle i gruppespecifikke polysaccharider lokaliseret i bakteriecellevæggen.
Vores produkter fremstilles og distribueres over hele verden gennem et stort netværk af virksomhedsejede faciliteter for at sikre, at du modtager det friskeste, højest ydende medium som muligt. For den hurtigste levering anbefaler vi, at du vælger produktets varenummer med en fremstillingsoprindelse tættest på dig.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Staphylococcus aureus er en koagulase-positiv, katalase-positiv, gram-positiv kokker, der forekommer enkeltvis eller i par, tetrader, korte kæder og druelignende klynger. Det bæres almindeligvis på huden og i næsen af raske individer, men er også en væsentlig årsag til infektion i både sundhedspleje og samfundsmiljøer verden over. S. aureus kan producere en række syndromer med kliniske manifestationer, herunder hud- og bløddelsinfektioner, empyem, blodbaneinfektioner, lungebetændelse, osteomyelitis, septisk arthritis, endocarditis, sepsis og meningitis.
Streptokokker er fakultativt anaerobe, katalase-negative, gram-positive kokker, der forekommer som par eller kæder. De forårsager en lang række kliniske sygdomme, herunder pharyngitis, skarlagensfeber, otitis media, impetigo, meningitis, neonatal sepis, lungebetændelse, endocarditis, osteomyelitis og nekrotiserende fascitis. En af de mest nyttige fænotypiske egenskaber ved streptokokker er den hæmolytiske reaktion, generelt klassificeret som alfa, beta eller gamma i henhold til udseendet af zoner omkring kolonier, der vokser på blodagar. β-hæmolytiske streptokokker er yderligere karakteriseret ved Lancefield-grupper baseret på de antigene forskelle i gruppespecifikke polysaccharider lokaliseret i bakteriecellevæggen.
Vores produkter fremstilles og distribueres over hele verden gennem et stort netværk af virksomhedsejede faciliteter for at sikre, at du modtager det friskeste, højest ydende medium som muligt. For den hurtigste levering anbefaler vi, at du vælger produktets varenummer med en fremstillingsoprindelse tættest på dig.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Specifications
Specifications
| Farve | Trafikrød, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | Agar med 5% fåreblod |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |