Få mere at vide
Thermo Scientific™ Columbia Agar med fåreblod PLUS
Artikelnummer. 10515633
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Medietype:
Agar med 5% fåreblod
Agar med 7% fåreblod
Fremstillingsoprindelse:
Tyskland
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Medietype Fremstillingsoprindelse unitSize
10515633 10/Pk. 90 mm monoplade Agar med 7% fåreblod Tyskland Pakke med 10
10463833 10/Pk. 90 mm monoplade Agar med 5% fåreblod Tyskland Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515633 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PB5008A
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Isoler og dyrk kræsne mikroorganismer med tydeligt synlige hæmolytiske reaktioner (stafylokokker og streptokokker) med et medium indeholdende fåreblod.
Isoler og dyrk kræsne mikroorganismer med tydeligt synlige hæmolytiske reaktioner (stafylokokker og streptokokker) med en medieformulering, der indeholder fåreblod. Thermo Scientific™ Columbia Agar med fåreblod PLUS fremmer hæmolyse typisk for Staphylococcus aureus , og det giver typisk vækst for Streptococcus pneumoni (bulemorfologi).
Dyrk kræsne organismer med hurtig produktion af store kolonier, klart definerede hæmolysezoner og god kolonial differentiering for all-around ydeevne. Traditionelt har blodagar været enten kaseinhydrolysat eller kødinfusionsmedier. Fordelen ved den første ligger i den hurtige produktion af store kolonier, og den anden i klart definerede zoner med hæmolyse og god kolonial differentiering. Denne formulering kombinerer fordelene ved begge for optimal ydeevne.
Staphylococcus aureus
er en koagulase-positiv, katalase-positiv, gram-positiv kokker, der forekommer enkeltvis eller i par, tetrader, korte kæder og druelignende klynger. Det bæres almindeligvis på huden og i næsen af raske individer, men er også en væsentlig årsag til infektion i både sundhedspleje og samfundsmiljøer verden over. S. aureus kan producere en række syndromer med kliniske manifestationer, herunder hud- og bløddelsinfektioner, empyem, blodbaneinfektioner, lungebetændelse, osteomyelitis, septisk arthritis, endocarditis, sepsis og meningitis.
Streptokokker er fakultativt anaerobe, katalase-negative, gram-positive kokker, der forekommer som par eller kæder. De forårsager en lang række kliniske sygdomme, herunder pharyngitis, skarlagensfeber, otitis media, impetigo, meningitis, neonatal sepis, lungebetændelse, endocarditis, osteomyelitis og nekrotiserende fascitis. En af de mest nyttige fænotypiske egenskaber ved streptokokker er den hæmolytiske reaktion, generelt klassificeret som alfa, beta eller gamma i henhold til udseendet af zoner omkring kolonier, der vokser på blodagar. β-hæmolytiske streptokokker er yderligere karakteriseret ved Lancefield-grupper baseret på de antigene forskelle i gruppespecifikke polysaccharider lokaliseret i bakteriecellevæggen.
Vores produkter fremstilles og distribueres over hele verden gennem et stort netværk af virksomhedsejede faciliteter for at sikre, at du modtager det friskeste, højest ydende medium som muligt. For den hurtigste levering anbefaler vi, at du vælger produktets varenummer med en fremstillingsoprindelse tættest på dig.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Karminrød, uigennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Agar med 7% fåreblod
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.