Få mere at vide
Thermo Scientific™ Columbia Agar med fåreblod PLUS / Brilliance™ MRSA 2 Agar
Beskrivelse
Isoler og dyrk kræsne mikroorganismer med tydeligt synlige hæmolytiske reaktioner (stafylokokker og streptokokker), mens du samtidig screener kliniske prøver for tilstedeværelsen af Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), vha. Thermo Scientific™ Columbia Agar med fåreblod PLUS / Brilliance™ MRSA 2 Agar, en enkelt bi-plade, der inkluderer to separate medieformuleringer. Identificer MRSA og andre organismer fra én patientprøve, plus kontroller, at prøver er taget korrekt, hvis MRSA-resultatet er negativt.
Brilliance MRSA 2 Agar på den anden side af pladen giver dig mulighed for at opnå hurtigere resultater for tilstedeværelsen af MRSA uden behov for reinkubation af negativer. Få mere pålidelige, mere nøjagtige resultater med denne forbedrede medieformulering, som indeholder to kromogener, der adskiller MRSA og ikke-MRSA ved karakteristiske blå kolonier og producerer større MRSA-kolonivækst sammenlignet med tidligere formuleringer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | MRSA2: Lys elfenben, uigennemsigtig. COL+SB: Trafikrød, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Oversigt | Columbia Agar med fåreblod PLUS/BrillianceMRSA 2 Agar |
| Format | 90 mm bi-plade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |