Få mere at vide
Thermo Scientific™ Columbia Agar med fåreblodkontaktplade
Oversigt:
Columbia Agar med fåreblodkontaktplade
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Opregn stafylokokker og streptokokker på overflader vha Thermo Scientific™ Columbia Agar med fåreblod, en kontaktplade med en ikke-selektiv medieformulering, der inkluderer blod til hurtig produktion af store kolonier til alle mulige præstationer, herunder nem identifikation af organismer og god differentiering.
Undgå at agar falder ud af fadet med Thermo Scientific kontaktplader som har en kuppelformet bund. GripFit™ teknologi gør pladerne nemme at håndtere og sikrer, at låget forbliver på plads under håndtering, mens det nemt kan fjernes under miljøovervågning. Et indre lag på bunden af pladen er opdelt i gitter for at tillade nem beregning af kolonidannende enheder (CFU) fra overfladetest, gør det muligt for laboratorier at rapportere, om forureningsniveauer falder inden for foruddefinerede acceptable grænser. Nem stabling giver mere stabilitet under håndtering og transport, og ventilationen er reduceret for at forhindre plader i at tørre ud.
Vores kontaktplader er fremstillet ved hjælp af en specialiseret, automatiseret procedure for at sikre et glat, jævnt fordelt lag af agar på hver plade. Overfladeprøvetagning opnås ved forsigtigt at rulle den hvælvede overflade af agaren ind på det område, der skal testes. Hvis der er mikroorganismer til stede, som kan forårsage sygdom eller infektion, vil de vokse til let synlige kolonier på overfladen af agaren. Dette giver en pålidelig og effektiv måde at bestemme den mikrobielle renhed af overfladeområder og hjælper med at kontrollere usynlige farer forbundet med mikrobiel kontaminering. Tydeligt synlig vækst er tilgængelig inden for tre dage for bakterier og inden for fem dage for svampe.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Vores kontaktplader er fremstillet ved hjælp af en specialiseret, automatiseret procedure for at sikre et glat, jævnt fordelt lag af agar på hver plade. Overfladeprøvetagning opnås ved forsigtigt at rulle den hvælvede overflade af agaren ind på det område, der skal testes. Hvis der er mikroorganismer til stede, som kan forårsage sygdom eller infektion, vil de vokse til let synlige kolonier på overfladen af agaren. Dette giver en pålidelig og effektiv måde at bestemme den mikrobielle renhed af overfladeområder og hjælper med at kontrollere usynlige farer forbundet med mikrobiel kontaminering. Tydeligt synlig vækst er tilgængelig inden for tre dage for bakterier og inden for fem dage for svampe.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Karminrød, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Oversigt | Columbia Agar med fåreblodkontaktplade |
| Format | 55 mm kontaktplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 13,5 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |