Få mere at vide
Thermo Scientific™ Columbia Agar med Chokolade Hesteblod (Slope)
Beskrivelse
Isolat Haemophilus spp. fra kliniske prøver ved hjælp af disse klargjorte skråninger.
Isolat Haemophilus spp. fra kliniske prøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia Agar med Chokolade Hesteblod Skråninger. Chokoladet hesteblod tilsættes til den generelle Columbia-agarbase for at levere de nødvendige næringsstoffer til væksten af Haemophilus .
Fjern behovet for autoklavering og dispensering med praktiske, færdigfyldte og klargjorte flasker med Columbia-agar med chokoladet hesteblodskråninger.
- Understøtter væksten af Haemophilus med chokoladeblod, der giver de ernæringsmæssige behov.
- Praktisk: De færdigfyldte pister er klar til øjeblikkelig brug.
- Enkel: nem at bruge med minimal træning.
- Lang holdbarhed: op til 12 måneder.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Brun, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | Columbia Agar med Chokolade Hesteblod (Slope) |
| Format | Bijou flasker |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 3.0g + 0.3g |
| Emballagetype | To hundrede bijouflasker med skruelåg i en æske |
| Mængde | 200/Pk. |