Få mere at vide
Thermo Scientific™ Columbia Agar med Chokolade Hesteblod og Bacitracin
Beskrivelse
Isoler Haemophilus -arter fra kliniske prøver med dette brugsklare medium.
Isolat Haemophilus spp. fra kliniske prøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia Agar med Chokolade Hesteblod og Bacitracin. Chokoladet hesteblod tilsættes til den generelle Columbia-agarbase for at levere de nødvendige næringsstoffer til væksten af Haemophilus . Bacitracin tilsættes som et selektivt middel for at hjælpe med isolering af Haemophilus influenzae og overvinde overvækst af konkurrerende flora fra luftvejene.
Brug Columbia-agar med chokoladet hesteblod og bacitracin til isolering af Haemophilus spp. fra kliniske prøver.
- Understøtter væksten af Haemophilus med chokoladeblod, der giver de ernæringsmæssige behov.
- Forbedret isolering af Haemophilus influenzae på grund af bacitracin, der reducerer konkurrerende luftvejsflora.
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Det har vist sig, at isolationshastigheder ikke påvirkes af tilsætning af bacitracin; dog steg mængden af H. influenzae- vækst på grund af reduceret konkurrerende flora 1 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Brun |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | Columbia Agar med Chokolade Hesteblod og Bacitracin |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 19,5 g ±1,0 g |
| Emballagetype | 10 x 90 mm plader, film indpakket |
| Mængde | 10/Pk. |