Få mere at vide
Thermo Scientific™ Columbia Agar with Blood / MacConkey Agar nr. 3
Beschreibung
Isoler og dyrk kræsne mikroorganismer med tydeligt synlige hæmolytiske reaktioner (stafylokokker og streptokokker), påvis og opregn coliforme organismer som E. coli , samtidig med at du isolerer og påviser Salmonella og Shigella spp., vha. Thermo Scientific™ Columbia Agar with Blood / MacConkey Agar No. 3, en enkelt plade, der indeholder to medieformuleringer.
Columbia Agar med blod på den ene side af pladen indeholder 7 % fåreblod for at fremme væksten af kræsne organismer med tydeligt synlige hæmolyseformer for stafylokokker og streptokokker, og det giver typisk vækst for S.pneumoniae (bulemorfologi).
MacConkey Agar nr. 3 på den anden side af pladen er et selektivt medium til at skelne mellem coliforme og laktose- og non-lactose-fermentorer, mens gram-positive kokker er fuldstændig hæmmet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | COL + SB: Karminrød, uigennemsigtig. MAC3: Antik rød, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Oversigt | Columbia Agar with Blood / MacConkey Agar nr. 3 |
| Format | 90 mm biplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.