Få mere at vide
Columbamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409208
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16409208 10 mg -
16401618 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16409208 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0926
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Columbamine is a quaternary isoquinoline alkaloid isolated from Argemone mexicana.
Columbamine is a quaternary isoquinoline alkaloid isolated from Argemone mexicana.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Columbamine
CAS 3621-36-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H20NO4
Mængde 10 mg
Synonym Columbamin Dehydroisocorypalmine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 23 mg/mL (67.97 mM)
SMIL COC1=C(OC)C2=C[N+]3=C(C4=CC(O)=C(OC)C=C4CC3)C=C2C=C1
Molekylvægt (g/mol) 338.38
Formel vægt 338.38
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid