Få mere at vide
Colterol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Colterol Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3.ClH/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 261.12 |
| Procent renhed | >95% |