Beskrivelse
Denne primære farveopløsning er en klar-til-brug farvestandard præsenteret i højkvalitets, manipulationssikre flasker til brug som en kalibrerings- og/eller kvalitetskontrolstandard. Det er fremstillet med jern(III)chlorid, saltsyre og vand.
- Fremstillet i henhold til European Pharmacopoeia Kapitel 2 retningslinjer med et Balance Certificate of Calibration udstedt iht. ISO 17025
- Fremstillet gravimetrisk på vægt-/vægtbasis ved hjælp af sporbare OIML-vægte
- Koncentration verificeret ved hjælp af et højtydende spektrofotometer kalibreret vha ISO Vejledning 34 akkrediterede spektrofotometriske standarder
- De primære farveopløsninger kan kombineres i præcise forhold for at danne standardfarveopløsningerne
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) Chloride |
| Oversigt | European Pharmacopoeia Primary Color Solution |
| CAS | 7705-08-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Iron (III) chloride, Hydrochloric acid and water |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | Cl3Fe |
| MDL nummer | MFCD00011005 |
| Farve | Gul |
| InChI nøgle | RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K |
| SMIL | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- PRIMARY YELLOW SOLUTION
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: iron trichloride, hydrochloric acid 37%