Få mere at vide
Shamrock™ Farvekodet Multi-Purpose Etikettape
Beskrivelse
- Modstandsdygtig over for vand, olie og syre
- Temperaturområde fra -20 til +121 °C
- Til autoklave, fryser, køleskab og ovn
- Universal mærkning med kuglepen, papirblyant og filttusch
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Aftagelig |
| Farve | Chartreuse |
| Format | Rulle |
| Produkttype | Farvekodet multifunktionelt mærkningsbånd |
| Mængde | 1 stk. |
| Dimensioner (L x B) | 12,7 m x 19 mm |
| Længde (metrisk) | 12 m |
| Bredde (metrisk) | 19 mm |