Få mere at vide
Shamrock™ Farvekodet multifunktionelt mærkningsbånd, 0,50 tommer (12,7 mm) Rul
Description
- Modstandsdygtig over for vand, olie og syre
- Temperaturområde fra -20 til +121 °C
- Til autoklav, fryser, køleskab og ovn
- Universel markering med kuglepen, papirblyant og filttusch
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Klæbende type | Aftagelig |
| Farve | Rød |
| Produkttype | Farvekodet multifunktionelt mærkningsbånd |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (applikation) | Ideel til Universal Marking Pen, en blyant og filt |
| Til brug med (udstyr) | Til autoklave, fryser, køleskab og ovn |
| Mængde | 1 stk. |
| Temperaturområde (metrisk) | -20 °C til +121 °C |
| Dimensioner (L x B) | 500 x 0,50 tommer |
| Show More |