Få mere at vide
UVP ColonyDoc-It-kolonitæller
Beskrivelse
- DigiCam 130 digitalt farvekamera med 17,9 megapixel opløsning
- Vælg mellem flere lyskilder til belysning af en lang række farvede medier
- Skub filtervælgeren til en af to positioner
- Der kan gås bredt udvalg af emissionsfiltre
- Pladealkoven har plads til hælde-, sprede- og spiralplader og filtre med størrelser fra 33 mm til 150 mm
- Registrer kolonistørrelser så små som 0,08 mm
- Generer hurtig automatisk og nøjagtig kolonioptælling med detaljerede statistikker
- Definer parametre, herunder otte farvedifferentiering, opdel eller flet, filtrer efter gruppe eller størrelse
- Fastgør døren (ikke vist) for at skabe et mørkerumsmiljø ved billeddannelse af kolonier med GFP-fluorescens
Vælg mellem flere lyskilder
- Visualiser en bred vifte af bakterie-, gær- og skimmelkolonier med prøver fundet i luft, vand, mad og kosmetik.
- Darkfield
- Epi og gennemlysning hvidt lys
- Epi blåt lys
Kamera med høj opløsning
- Integreret 17,9 megapixel digitalt farvekamera tager billeder ned til 0,08 mm.
Kolonitællersoftware
- Giver kamerastyring, billedoptagelse og analyse.
Generate Reports (Generer rapporter)
- Genererer statistik og viser de mest kritiske oplysninger om koloniarealet, omkredsen, den gennemsnitlige diameter og cirkulariteten. Dataene eksporteres nemt til Excel.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kolonitæller |
| Oversigt | Belysning: Epi White, Transillumination White, Epi Blue, Darkfield |
| Dimensioner (L x B x H) | 343 x 318 x 445mm |
| Vægt (engelsk) | 20lbs |
| Spænding | 230 V |
| Inkluderer | 17,9 MP kamera |