Få mere at vide
Interscience Scan 500 automatisk kolonitæller
Artikelnummer. 12668685
Skift visning
Produkttype:
Automatisk kolonitæller
Artikelnummer. Produkttype
12668685 Automatisk kolonitæller
1 options
Artikelnummer. 12668685 Leverandør Interscience Leverandørnr. 436000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83755.00 DKK
    81662.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 2092.66 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Scan 500 er en automatisk kolonitæller, der sikrer hurtig og effektiv optælling af kolonier, herunder på kromogen agar. Det giver fremragende reproducerbarhed.
Automatisk kolonitæller & hæmningszonelæser, leveret med software.
  • Regner med petriskåle (55--90 mm)
  • Spiral™ plettering
  • Farveregistrering: 7 farver i samme skål
  • Regner med kromogent medium
  • Hæmningszonemåling
Tekniske data
Produkttype Automatisk kolonitæller
Tilslutningstype USB
Forstørrelse CMOS farvekamera, M12 objektiv, Zoom x 28, Opløsning: 1 megapixel
Materiale Rustfrit stål
Outlet stil USB
Samlet antal Tælletid: op til 1000 kolonier pr. sekund, Antal antibiotika-papirskiver: op til 7 antibiotika på en dia. 90 mm petriskål, læsetid: 7 inhiberingszoneaflæsning mellem 1 til 3 sekunder
Dimensioner (L x B x H) 28.7 x 27.1 x 29 cm
Dybde (engelsk) 10,67 tommer.
Højde (engelsk) 11,42 tommer
Bredde (engelsk) 11.30 tommer.
Vægt (metrisk) 8.38 kg
Frekvens 50-60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Watt Maks effekt: 20 W
Certificeringer/compliance 21 CFR Part 11, ISO 7218 og AOAC 977.27
Til brug med (applikation) Scan 500 kolonitælleren bruges til forskning i fødevare-, miljø-, medicinal-, kosmetik-, veterinær- og offentlige institutioner.
Til brug med (udstyr) Regner med runde petriskåle af dia. 55 - 90 mm, PetriFilmTM, MC-Media PadsTM, Compact DryTM, easyPlateTM, filtreringsmembraner, Kompatibel med dataLinkTM eller dataLinkTMpro,sporbarhedssystem
Inkluderer 1 Scan™ software, 1 15 V netledning, 1 USB kabel, 3 valideringsplader, 1 brugermanual