Learn More
Interscience Scan 300 automatisk kolonitæller
Product Code. 12608695
Change view
Click to view available options
Mængde:
1
Product Code. Mængde
12608695 1
1 options
Product Code. 12608695 Supplier Interscience Supplier No. 436300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51260.00 DKK
    49979.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 1280.90 DKK
    2% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Automatisk kolonitæller med cd-kamera og kraftfuld software. Colony Counter Scan 300 giver hurtige, nøjagtige, fuldstændige og sporbare resultater.
Automatisk kolonitæller, leveres med software.
  • Regner med petriskåle (55--90 mm)
  • Spiral™ plettering
Specifications
Produkttype Kolonitæller (automatisk)
Oversigt Scan 300 er en automatisk kolonitæller, der indeholder de væsentlige funktioner til optælling af petriskåle. Den er specielt tilpasset de sædvanlige medier inden for fødevaremikrobiologi: PCA, MRS... Diameter på runde petriskåle: dia. 55, dia. 65, dia. 90 mm
Cellestørrelse Minimumsstørrelse af påvist koloni: 0,1 mm
Farve Hvid
Detektionsmetode Tælling: automatisk med manuel styring (tæller på hælplettering, tæller på overfladebelægning, tæller på Spiral™ plettering, tælle på cirkelbelægning, Automatisk adskillelse af klyngede kolonier, Oprettelse af polygonale udelukkelseszoner)
Forstørrelse CMOS farvekamera - Zoom x 28 - M12 objektiv
Materiale Rustfrit stål
Hukommelse Dataeksport til PDF-rapport, jpg-, png- eller bmp-billeder, ExcelTM-fortællelig session
Model- Scan 300
Outlet stil USB
Produktlinje Kolonitæller
Mængde 1
Samlet antal Tælletid: op til 1000 kolonier i sekundet
Dimensioner (L x B x H) 28.7 x 27.1 x 28.9 cm
Højde (engelsk) 11,38 tommer.
Højde (metrisk) 29cm
Længde (engelsk) 11.30 tommer.
Længde (metrisk) 28.5cm
Bredde (engelsk) 10,67 tommer.
Bredde (metrisk) 26.5cm
Vægt (engelsk) 18 lb
Vægt (metrisk) 8.42 kg
Frekvens 50-60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Watt Maks effekt: 20 W
Certificeringer/compliance 21 CFR Part 11, ISO 7218 og AOAC 977.27
Til brug med (applikation) Scan 300 kolonitælleren bruges til forskning i fødevare-, miljø-, medicinal-, kosmetik-, veterinær- og offentlige institutioner.
Til brug med (udstyr) Regner med runde petriskåle af dia. 55 - 90 mm (Tæller på hælplettering, Tæller på overfladebelægning, Tæller på Spiral™ plettering, tæller på cirkelbeklædning)
Inkluderer 1 Scan™ software, 1 15 V netledning, 1 USB kabel, 2 valideringsplader, 1 brugermanual
garanti 3 års garanti efter registrering af garantikort