Få mere at vide
Interscience Scan 1200 automatisk kolonitæller
Artikelnummer. 12618695
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
12618695 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 12618695 Leverandør Interscience Leverandørnr. 437000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154480.00 DKK
    150626.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 3853.35 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Scan 1200 er en HD automatisk kolonitæller. Den tilpasser sig alle medier og tæller alle kolonier, selv de mindste, med 1 klik. Det sikrer nøjagtighed og fremragende reproducerbarhed.
HD automatisk kolonitæller & hæmningszonelæser, leveret med software.
  • Regner med petriskåle (55--90 mm)
  • Spiral™udpladning
  • Farveregistrering: 7 farver i samme skål
  • Hæmningszonemåling
  • Tæller med PetriFilmTM, RIDATM Count, Compact DryTM, filtreringsmembran
Tekniske data
Produkttype Kolonitæller (automatisk)
Oversigt Scan 1200 er en HD automatisk kolonitæller. Den tilpasser sig alle medier og tæller alle kolonier, selv de mindste, med 1 klik. Det sikrer nøjagtighed og fremragende reproducerbarhed. Billeder og resultater gemmes automatisk. Scan 1200 er også en hæmningszonelæser. Diameter på runde petriskåle: dia. 55, 65 og 90 mm
Cellestørrelse Minimumsstørrelse af påvist koloni: 0,05 mm
Farve Grå
Detektionsmetode Tælling: automatisk med manuel styring (tæller på overfladen, spiral, cirkel-udpladede petriskåle, tæller på kromogen agar, PetriFilmTM, MC-media PadsTM, Compact DryTM, Easy PlateTM, filtreringsmembraner, hæmningszonelæser)
Forstørrelse HD CCD farvekamera, HD japansk objektiv, Zoom x 28, Opløsning: 1,2 megapixel
Materiale Rustfrit stål
Hukommelse Dataeksport til PDF-rapport, jpg-, png- og bmp-billeder, ExcelTM-genberegnelig session
Model- Scan 1200
Outlet stil USB
Produktlinje Kolonitæller
Mængde 1 hv.
Samlet antal Antal antibiotika-papirskiver: op til 7 antibiotika på en petriskål med dia. på 90 mm, læsetid: 7 inhiberingszoneaflæsning mellem 1 til 3 sekunder
Dimensioner (L x B x H) 28.8 x 26.3 x 37.3 cm
Højde (engelsk) 14,69 tommer
Længde (engelsk) 11,34 tommer
Bredde (engelsk) 10,35 tommer.
Vægt (engelsk) 20 lb
Vægt (metrisk) 9.4 kg
Frekvens 50-60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Watt Maks effekt: 20 W
Certificeringer/compliance 21 CFR Part 11, ISO 7218 og AOAC 977.27
Til brug med (applikation) Scan 1200-kolonitælleren bruges i fødevare-, miljø-, medicinal-, kosmetik-, veterinær- og offentlige forskningsinstitutter
Til brug med (udstyr) Tæller på runde Petriskåle af dia. 55-90 mm, PetriFilmTM, MC-Media PadsTM, Compact DryTM, easyPlateTM, filtreringsmembraner, kompatibel med dataLinkTM eller dataLinkTMpro, sporbarhedssystem
Inkluderer 1 Scan™-software, 1 15 V netledning, 1 USB-kabel, 3 valideringsplader, 1 brugermanual
garanti 3 års garanti efter registrering af garantikort