Få mere at vide
Fisherbrand™ Koloni tæller bundt
Artikelnummer. 17842966 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Display Type:
Digital
Artikelnummer. Display Type
17842966 Digital
1 options
Artikelnummer. 17842966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3915.00 DKK
    3153.27 DKK / 1 sæt
    Spare 761.73 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Identificer og optæl hurtigt kolonier med præcision ved hjælp af dette altomfattende Colony Counter Bundle.
  • Identificer og optal hurtigt kolonier med præcision ved hjælp af denne altomfattende pakke designet til at strømline alle kolonioptællingsprocedurer.
  • Fisherbrand eCount Kolonitæller: Kombinerer en elektronisk tæller med en Sharpie™ pen til markering for at forhindre manglende eller dobbelttælling af kolonier. Har tællebekræftelse med bip eller LED-blink, to tælletilstande (op og ned), et display for samlede tællinger (op til 32 separate tællinger) og muligheden for at deaktivere tælleren til at skrive totaler og noter.
  • Fisherbrand Lysboks: Den Fisherbrand Lightbox fungerer som en LED-lyskilde til effektiv bakteriekolonitælling. Den har et rummeligt visningsområde (125 x 100 mm), der er egnet til forskellige prøver, og drives af seks 1,5V AAA-batterier (medfølger).
  • Fisherbrand Forstørrelsesglas: Den Fisherbrand Mini-Magnifier forbedrer objektets synlighed ved at give 1,75X forstørrelse. Den har en drejelig, støbt linse til behagelig observation.
  • Fisherbrand Silikone laboratoriemåtte: Denne FDA fødevarekvalitet silikone labmåtte er velegnet til forskellige laboratoriemiljøer, herunder kølerum, rene rum og sterile suiter, hvor høj sterilitet er afgørende. Beskytter effektivt bordplader fra temperaturer op til 200 °C (392 °F) og demonstrerer generel kemisk resistens over for moderat oxiderende kemikalier.
Tekniske data
Produkttype Kolonitæller med lysboks, forstørrelsesglas og laboratoriemåtte
Display Type Digital
Samlet antal Op til 999 kolonier pr. zoner, op til 32 individuelle zoner
Spænding 3 V