Få mere at vide
Novus Biologicals™ Colon Matched Tumor and Normal Tissue Lysate
Artikelnummer. 18153429 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
2 Vials
Artikelnummer. Mængde
18153429 2 Vials
1 options
Artikelnummer. 18153429 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP2470752VIAL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5215.00 DKK
    4930.80 DKK / Pakke med 2
    Spare 284.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Two matched 1 mg/mL vials (100 μg/vial) of human colon tissue lysate, one containing normal tissue and the other tumor tissue, for use in research. Lysates are guaranteed for 6 months from date of receipt.
The Colon Matched Tumor and Normal Tissue Lysate is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 Vials
Indhold og opbevaring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.