Få mere at vide
Colominic Acid Sodium Salt from Escherichia coli, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Colominic Acid Sodium Salt |
| CAS | 70431-34-4 |
| Molekylær formel | C13 H19 N O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-15H,6-10H2 |
| SMIL | OC1CCC(CC1)NCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-(benzylamino)cyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.296 |
| Formel vægt | 205.147 |