missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Collidine-hydrogen Fluoride Complex (approx 1:2 collidine:HF), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Collidine-hydrogen Fluoride Complex (1:2 collidine:HF) |
| CAS | 45725-47-1 |
| Molekylær formel | C8H11N . 2HF |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Pyridine, 2,4,6-trimethyl-, hydrofluoride (1:1) (ACI), Pyridine, 2,4,6-trimethyl-, hydrofluoride (9CI), 2,4,6-Trimethylpyridine hydrofluoride, Collidine-hydrogen Fluoride Complex |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N.FH/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6;/h4-5H,1-3H3;1H |
| SMIL | F.Cc1cc(C)nc(C)c1 |
| IUPAC navn | 2,4,6-trimethylpyridine;hydrofluoride |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.19 |
| Formel vægt | 141.0954 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?