Få mere at vide
Collidine-hydrogen Fluoride Complex (approx 1:2 collidine:HF), TRC
Artikelnummer. 30359246
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30359246 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30359246 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6400432.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Collidine-hydrogen Fluoride Complex (1:2 collidine:HF)
CAS 45725-47-1
Molekylær formel C8H11N . 2HF
Mængde 2.5 g
Synonym Pyridine, 2,4,6-trimethyl-, hydrofluoride (1:1) (ACI), Pyridine, 2,4,6-trimethyl-, hydrofluoride (9CI), 2,4,6-Trimethylpyridine hydrofluoride, Collidine-hydrogen Fluoride Complex
InChI formel InChI=1S/C8H11N.FH/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6;/h4-5H,1-3H3;1H
SMIL F.Cc1cc(C)nc(C)c1
IUPAC navn 2,4,6-trimethylpyridine;hydrofluoride
Molekylvægt (g/mol) 141.19
Formel vægt 141.0954