Få mere at vide
Invitrogen™ Collibri™ Stranded RNA Library Prep Kit til Illumina™ Systemer
Artikelnummer. 17173149
Skift visning
Inkluderer:
Kun strandet RNA Library Prep Kit
Stranded RNA Library Prep Kit og Human/Mus/Rot rRNA Depletion Kit
Stranded RNA Library Prep Kit og UD-indekser
Strandet RNA-biblioteksforberedelseskit, menneske/mus/rotte rRNA-udtømningskit og UD-indekser
Index Included:
Ja
Nej
Antal reaktioner:
24 reaktioner
96 Reaktioner
Pakningsstørrelse:
96 reaktioner
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Index Included Antal reaktioner Pakningsstørrelse
17173149 Strandet RNA-biblioteksforberedelseskit, menneske/mus/rotte rRNA-udtømningskit og UD-indekser Ja 24 reaktioner -
16469123 Kun strandet RNA Library Prep Kit Ja 24 reaktioner -
16479123 Kun strandet RNA Library Prep Kit Ja 96 Reaktioner -
16305155 Stranded RNA Library Prep Kit og Human/Mus/Rot rRNA Depletion Kit Nej 24 reaktioner -
16315155 Stranded RNA Library Prep Kit og Human/Mus/Rot rRNA Depletion Kit Nej 96 Reaktioner -
17183149 Strandet RNA-biblioteksforberedelseskit, menneske/mus/rotte rRNA-udtømningskit og UD-indekser Ja 96 Reaktioner 96 reaktioner
17153149 Stranded RNA Library Prep Kit og UD-indekser Ja 24 reaktioner -
17163149 Stranded RNA Library Prep Kit og UD-indekser Ja 96 Reaktioner 96 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17173149 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A39005024
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kits er designet til næste generations sekvensering (NGS ) på Illumina systemer og understøtter hel-transkriptom-sekventering (menneske, mus, rotte) og mRNA-sekventering (kompatibel med alle arter) applikationer.
De Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Preparation kits er designet til næste generations sekventering (NGS ) på Illumina systemer. Sættet understøtter hel-transkriptom-sekventering (menneske, mus, rotte) og mRNA-sekventering (kompatibelt med alle arter) applikationer.
Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Preparation Kitts er designet til næste generations sekventering (NGS) på Illumina systemer. Sættet understøtter hel-transkriptomsekventering (menneske, mus, rotte) og mRNA-sekventering (kompatibel med alle arter).
Forberedelsessættet til Collibri Strandet RNA-bibliotek:
  • Indeholder alle nødvendige komponenter i et enkelt sæt* til hurtig brug
  • Total RNA konverteret til sekventeringsklar bibliotek inden for 4,5 timer
  • >98% strengspecificitet, effektiv detektion af ikke-kodende RNA og høj følsomhed af differential genekspression
  • Giver visuel feedback under processen for nemmere håndtering
  • Er velegnet til konventionel automatisering for at øge gennemstrømningen
Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit for Illumina Systems er designet til robust konstruktion af cDNA-biblioteker til strengspecifik RNA-sekventering på Illumina næste generations sekventering (NGS) systemer. Sættet samler de overlegne funktioner fra SuperScript IV Reverse Transcriptase, Dynabeads magnetiske partikler og Platinum SuperFi DNA-polymerase, hvilket gør det muligt for brugere at opnå biblioteker i høj kvalitet og klar til sekventering. Dette Collibri Stranded RNA Library Prep Kit understøtter hurtig biblioteksforberedelse inden for 4,5 timer for mRNA- eller hele transkriptombiblioteker med 1 – 25 ng mRNA-beriget eller ribodepleteret RNA-prøveinput. Multiplexing af biblioteker kan udføres ved hjælp af op til 96 enkeltindekserede eller unikke dual-indexerede primere, hvilket muliggør enkeltlæsning eller parvis sekvensering. Sættet er egnet til RNA-prøver af forskellig kvalitet, herunder FFPE-prøver.
Visuelle tegn på procesintegritet
For maksimal bekvemmelighed inkluderes visuelle signaler om procesintegritet gennem hele bibliotekets forberedelsesproces. Overvåg fremskridt i biblioteksgenerering ved hjælp af visuel feedback fra farvestoffer i kritiske reagenser. Reaktionsblandingen ændrer farve som reaktion på tilføjelsen af kritiske komponenter ved hvert trin for at sikre, at bibliotekets forberedelse har størst chance for succes. De inerte farvestoffer forstyrrer ikke enzymatiske reaktioner og kompromitterer ikke sekventeringsresultaterne.
Sådan fungerer det
Fuldlængde Illumina-kompatible adaptere introduceres ved PCR-amplifikation ved brug af Platinum SuperFi DNA-polymerase til at konstruere enkeltindekserede eller unikke dobbeltindekserede biblioteker, der er kompatible med enkeltlæsning eller par-end sekventering. Sættet indeholder 24 eller 96 enten enkeltindekserede stregkodede PCR-primere (i7) forblandet med en universal i5-primer eller unikke dual-indexerede PCR-primere, der muliggør multipleksning af op til 96 biblioteker. Optimerede oprydningstrin fjerner effektivt resterende primere og adapter-/primer-dimerer, samtidig med at høje biblioteksudbytter bevares.
Et beslægtet produkt, Collibri Library Quantification Kit, anbefales til qPCR-baserede kvantificeringer af biblioteker, før sekventering fortsættes.
Applikationer
Collibri Stranded RNA Library Prep Kit anbefales til:
  • Genekspressionsstudier
  • Alternativ sammenfletningsanalyse
  • Detektion og opdagelse af ikke-kodende RNA
  • Identifikation af alternative polyadenyleringssteder
  • Genfusionsdetektion
  • Detektion af transkriptisoformer
* Sættet består af enzymatisk modifikation, størrelsesvalg/oprydning og moduler med indekserede adaptere. Yderligere ribodepletionsmodul af menneske/mus/rotte rRNA kan også inkluderes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Collibri Library Prep Kit, opbevares ved -20 °C
• Collibri Library Cleanup Kit, opbevares ved 4 °C
Oversigt Produktet indeholder modulerne A39117024, A39119024, A39115024, A39100024
Prøvetype RNA
Til brug med (udstyr) Illumina NGS Instrumenter
Inkluderer Strandet RNA-biblioteksforberedelseskit, menneske/mus/rotte rRNA-udtømningskit og UD-indekser
Antal reaktioner 24 reaktioner
Biblioteker cDNA bibliotek
Produktlinje Collibri
Mængde 24 reaktioner
Sekvenseringstype Transcriptome Sekvensering
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Workflow-trin Biblioteksgeneration
Index Included Ja