Få mere at vide
Invitrogen™ Collibri™ Stranded RNA Library Prep Kit til Illumina™ Systemer
Artikelnummer. 17163149
Antal reaktioner:
24 reaktioner
96 Reaktioner
Inkluderer:
Kun strandet RNA Library Prep Kit
Stranded RNA Library Prep Kit og Human/Mus/Rot rRNA Depletion Kit
Stranded RNA Library Prep Kit og UD-indekser
Strandet RNA-biblioteksforberedelseskit, menneske/mus/rotte rRNA-udtømningskit og UD-indekser
Pakningsstørrelse:
96 reaktioner
Artikelnummer. 17163149
Brand: Invitrogen™ A38996096
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kits er designet til næste generations sekvensering (NGS ) på Illumina systemer og understøtter hel-transkriptom-sekventering (menneske, mus, rotte) og mRNA-sekventering (kompatibel med alle arter) applikationer.
De Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Preparation kits er designet til næste generations sekventering (NGS ) på Illumina systemer. Sættet understøtter hel-transkriptom-sekventering (menneske, mus, rotte) og mRNA-sekventering (kompatibelt med alle arter) applikationer.
De Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Preparation kits er designet til næste generations sekventering (NGS ) på Illumina systemer. Sættet understøtter hel-transkriptom-sekventering (menneske, mus, rotte) og mRNA-sekventering (kompatibelt med alle arter) applikationer.
De Collibri Stranded RNA Library Preparation Kit:
• Indeholder alle nødvendige komponenter i et enkelt sæt* til hurtig brug
• Total RNA konverteret til sekventeringsklar bibliotek inden for 4,5 timer
•> 98 % strengspecificitet, effektiv påvisning af ikke-kodende RNA og høj følsomhed for differentiel genekspression
• Giver visuel feedback under processen for lettere håndtering
• Er velegnet til konventionel automatisering for at
øge gennemløbet Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit til Illumina Systems er designet til robust konstruktion af cDNA-biblioteker til strengspecifik RNA-sekventering Illumina næste generations sekvensering (NGS ) systemer. Sættet samler de overlegne funktioner i SuperScript IV Reverse Transcriptase , Dynabeads magnetiske partikler og platin SuperFi DNA Polymerase, der gør det muligt for brugere at opnå sekventeringsklare biblioteker af høj kvalitet. Denne Collibri Stranded RNA Library Prep Kit understøtter hurtig biblioteksforberedelse inden for 4,5 timer til mRNA eller hele transkriptombiblioteker –med 1 25 ng mRNA-beriget eller ribodepleteret RNA-prøveinput. Multipleksing af biblioteker kan udføres ved hjælp af op til 96 enkeltindekserede eller unikke dobbeltindekserede primere, hvilket muliggør enkelt-læst eller parret ende-sekventering. Sættet er velegnet til RNA-prøver af forskellig kvalitet, inklusive FFPE-prøver.
Visuelle tegn på procesintegritet
For maksimal bekvemmelighed er visuelle signaler om procesintegritet inkluderet i hele bibliotekets forberedelsesworkflow. Overvåg udviklingen af biblioteksgenerering ved hjælp af visuel feedback fra farvestoffer i kritiske reagenser. Reaktionsblandingen skifter farve som reaktion på tilføjelsen af kritiske komponenter ved hvert trin for at sikre, at biblioteksforberedelse har den højeste chance for succes. De inerte farvestoffer interfererer ikke med enzymatiske reaktioner og kompromitterer ikke sekventeringsresultater.
Hvordan det virker
Illumina-kompatible adaptere i fuld længde introduceres ved PCR-amplifikation ved hjælp af Platinum SuperFi DNA-polymerase til at konstruere enkeltindekserede eller unikke dobbeltindekserede biblioteker, der er kompatible med enkeltlæst eller parret ende-sekventering. Sættet indeholder 24 eller 96 enten enkeltindekserede stregkodede PCR-primere (i7) forblandet med en universel i5-primer eller unikke dobbeltindekserede PCR-primere, der muliggør multipleksing af op til 96 biblioteker. Optimerede oprydningstrin fjerner effektivt resterende primere og adapter/primer-dimere, mens høje biblioteksudbytter bevares.
Et relateret produkt, den Collibri Library Quantification Kit, anbefales til qPCR-baserede kvantificeringer af biblioteker, før du fortsætter til sekventering.
Ansøgninger
De Collibri Stranded RNA Library Prep Kit anbefales til:
•Studier af genekspression
• Alternativ splejsningsanalyse
• Ikke-kodende RNA påvisning og opdagelse
• Identifikation af alternative polyadenyleringssteder
• Genfusionsdetektion
• Påvisning af transkriptisoformer
* Sættet består af enzymatisk modifikation, størrelsesvalg/oprydning og indekserede adapterholdige moduler. Yderligere ribodepletion-modul af human/mus/rotte-rRNA kan også inkluderes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Collibri Library Prep Kit, opbevares ved -20 °C
• Collibri Library Cleanup Kit, opbevares ved 4 °C
Oversigt Produktet indeholder modulerne A39117096, A39119196, A39114096
Prøvetype RNA
Til brug med (udstyr) Illumina NGS Instrumenter
Inkluderer Stranded RNA Library Prep Kit og UD-indekser
Antal reaktioner 96 Reaktioner
Biblioteker cDNA bibliotek
Produktlinje Collibri™
Mængde 96 reaktioner
Sekvenseringstype Transcriptome Sekvensering
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Workflow-trin Biblioteksgeneration