Få mere at vide
Invitrogen™ Collibri™ Stranded RNA Library Prep Kit til Illumina™ Systemer
Antal reaktioner:
24 reaktioner
96 Reaktioner
Inkluderer:
Kun strandet RNA Library Prep Kit
Stranded RNA Library Prep Kit og Human/Mus/Rot rRNA Depletion Kit
Stranded RNA Library Prep Kit og UD-indekser
Strandet RNA-biblioteksforberedelseskit, menneske/mus/rotte rRNA-udtømningskit og UD-indekser
Pakningsstørrelse:
96 reaktioner
Beskrivelse
De Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Preparation kits er designet til næste generations sekventering (NGS ) på Illumina systemer. Sættet understøtter hel-transkriptom-sekventering (menneske, mus, rotte) og mRNA-sekventering (kompatibelt med alle arter) applikationer.
De Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Preparation kits er designet til næste generations sekventering (NGS ) på Illumina systemer. Sættet understøtter hel-transkriptom-sekventering (menneske, mus, rotte) og mRNA-sekventering (kompatibelt med alle arter) applikationer.
De Collibri Stranded RNA Library Preparation Kit:
• Indeholder alle nødvendige komponenter i et enkelt sæt* til hurtig brug
• Total RNA konverteret til sekventeringsklar bibliotek inden for 4,5 timer
•> 98 % strengspecificitet, effektiv påvisning af ikke-kodende RNA og høj følsomhed for differentiel genekspression
• Giver visuel feedback under processen for lettere håndtering
• Er velegnet til konventionel automatisering for at
øge gennemløbet Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit til Illumina Systems er designet til robust konstruktion af cDNA-biblioteker til strengspecifik RNA-sekventering Illumina næste generations sekvensering (NGS ) systemer. Sættet samler de overlegne funktioner i SuperScript IV Reverse Transcriptase , Dynabeads magnetiske partikler og platin SuperFi DNA Polymerase, der gør det muligt for brugere at opnå sekventeringsklare biblioteker af høj kvalitet. Denne Collibri Stranded RNA Library Prep Kit understøtter hurtig biblioteksforberedelse inden for 4,5 timer til mRNA eller hele transkriptombiblioteker –med 1 25 ng mRNA-beriget eller ribodepleteret RNA-prøveinput. Multipleksing af biblioteker kan udføres ved hjælp af op til 96 enkeltindekserede eller unikke dobbeltindekserede primere, hvilket muliggør enkelt-læst eller parret ende-sekventering. Sættet er velegnet til RNA-prøver af forskellig kvalitet, inklusive FFPE-prøver.
Visuelle tegn på procesintegritet
For maksimal bekvemmelighed er visuelle signaler om procesintegritet inkluderet i hele bibliotekets forberedelsesworkflow. Overvåg udviklingen af biblioteksgenerering ved hjælp af visuel feedback fra farvestoffer i kritiske reagenser. Reaktionsblandingen skifter farve som reaktion på tilføjelsen af kritiske komponenter ved hvert trin for at sikre, at biblioteksforberedelse har den højeste chance for succes. De inerte farvestoffer interfererer ikke med enzymatiske reaktioner og kompromitterer ikke sekventeringsresultater.
Hvordan det virker
Illumina-kompatible adaptere i fuld længde introduceres ved PCR-amplifikation ved hjælp af Platinum SuperFi DNA-polymerase til at konstruere enkeltindekserede eller unikke dobbeltindekserede biblioteker, der er kompatible med enkeltlæst eller parret ende-sekventering. Sættet indeholder 24 eller 96 enten enkeltindekserede stregkodede PCR-primere (i7) forblandet med en universel i5-primer eller unikke dobbeltindekserede PCR-primere, der muliggør multipleksing af op til 96 biblioteker. Optimerede oprydningstrin fjerner effektivt resterende primere og adapter/primer-dimere, mens høje biblioteksudbytter bevares.
Et relateret produkt, den Collibri Library Quantification Kit, anbefales til qPCR-baserede kvantificeringer af biblioteker, før du fortsætter til sekventering.
Ansøgninger
De Collibri Stranded RNA Library Prep Kit anbefales til:
•Studier af genekspression
• Alternativ splejsningsanalyse
• Ikke-kodende RNA påvisning og opdagelse
• Identifikation af alternative polyadenyleringssteder
• Genfusionsdetektion
• Påvisning af transkriptisoformer
* Sættet består af enzymatisk modifikation, størrelsesvalg/oprydning og indekserede adapterholdige moduler. Yderligere ribodepletion-modul af human/mus/rotte-rRNA kan også inkluderes.
De Collibri Stranded RNA Library Preparation Kit:
• Indeholder alle nødvendige komponenter i et enkelt sæt* til hurtig brug
• Total RNA konverteret til sekventeringsklar bibliotek inden for 4,5 timer
•> 98 % strengspecificitet, effektiv påvisning af ikke-kodende RNA og høj følsomhed for differentiel genekspression
• Giver visuel feedback under processen for lettere håndtering
• Er velegnet til konventionel automatisering for at
øge gennemløbet Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit til Illumina Systems er designet til robust konstruktion af cDNA-biblioteker til strengspecifik RNA-sekventering Illumina næste generations sekvensering (NGS ) systemer. Sættet samler de overlegne funktioner i SuperScript IV Reverse Transcriptase , Dynabeads magnetiske partikler og platin SuperFi DNA Polymerase, der gør det muligt for brugere at opnå sekventeringsklare biblioteker af høj kvalitet. Denne Collibri Stranded RNA Library Prep Kit understøtter hurtig biblioteksforberedelse inden for 4,5 timer til mRNA eller hele transkriptombiblioteker –med 1 25 ng mRNA-beriget eller ribodepleteret RNA-prøveinput. Multipleksing af biblioteker kan udføres ved hjælp af op til 96 enkeltindekserede eller unikke dobbeltindekserede primere, hvilket muliggør enkelt-læst eller parret ende-sekventering. Sættet er velegnet til RNA-prøver af forskellig kvalitet, inklusive FFPE-prøver.
Visuelle tegn på procesintegritet
For maksimal bekvemmelighed er visuelle signaler om procesintegritet inkluderet i hele bibliotekets forberedelsesworkflow. Overvåg udviklingen af biblioteksgenerering ved hjælp af visuel feedback fra farvestoffer i kritiske reagenser. Reaktionsblandingen skifter farve som reaktion på tilføjelsen af kritiske komponenter ved hvert trin for at sikre, at biblioteksforberedelse har den højeste chance for succes. De inerte farvestoffer interfererer ikke med enzymatiske reaktioner og kompromitterer ikke sekventeringsresultater.
Hvordan det virker
Illumina-kompatible adaptere i fuld længde introduceres ved PCR-amplifikation ved hjælp af Platinum SuperFi DNA-polymerase til at konstruere enkeltindekserede eller unikke dobbeltindekserede biblioteker, der er kompatible med enkeltlæst eller parret ende-sekventering. Sættet indeholder 24 eller 96 enten enkeltindekserede stregkodede PCR-primere (i7) forblandet med en universel i5-primer eller unikke dobbeltindekserede PCR-primere, der muliggør multipleksing af op til 96 biblioteker. Optimerede oprydningstrin fjerner effektivt resterende primere og adapter/primer-dimere, mens høje biblioteksudbytter bevares.
Et relateret produkt, den Collibri Library Quantification Kit, anbefales til qPCR-baserede kvantificeringer af biblioteker, før du fortsætter til sekventering.
Ansøgninger
De Collibri Stranded RNA Library Prep Kit anbefales til:
•Studier af genekspression
• Alternativ splejsningsanalyse
• Ikke-kodende RNA påvisning og opdagelse
• Identifikation af alternative polyadenyleringssteder
• Genfusionsdetektion
• Påvisning af transkriptisoformer
* Sættet består af enzymatisk modifikation, størrelsesvalg/oprydning og indekserede adapterholdige moduler. Yderligere ribodepletion-modul af human/mus/rotte-rRNA kan også inkluderes.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • Collibri Stranded RNA Library Prep Kit (24 forberedelser). Opbevares ved -20 °C. • Collibri Library Cleanup Kit (24 forberedelser). Opbevares ved 4 °C. |
| Oversigt | Produktet indeholder modulerne A39117024, A39118024, A39100024 |
| Format | Sæt |
| Arter | Alle |
| Prøvetype | mRNA |
| Til brug med (udstyr) | HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq eller iSeq , NextSeq 550, NextSeq 1000 & 2000, NovaSeq 6000 |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Inkluderer | Kun strandet RNA Library Prep Kit |
| Antal reaktioner | 24 reaktioner |
| Biblioteker | cDNA biblioteker |
| Vis mere |