Få mere at vide
Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kits til Illumina Systemer
Artikelnummer. p-7162474 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
24 Forberedelser
96 Forberedelser
Produkttype:
PS DNA Library Prep Core Kit
PS DNA Library Prep Kit med CD-indekser
PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt A, 1-24)
PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt AD, 1-96)
PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt B, 25-48)
PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt C, 49-72)
PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt D, 73-96)
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Produkttype
17727453 24 Forberedelser PS DNA Library Prep Core Kit
17737453 96 Forberedelser PS DNA Library Prep Core Kit
16534311 24 Forberedelser PS DNA Library Prep Kit med CD-indekser
16554311 96 Forberedelser PS DNA Library Prep Kit med CD-indekser
16544311 24 Forberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt A, 1-24)
16514331 24 Forberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt B, 25-48)
16524331 24 Forberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt C, 49-72)
16534331 24 Forberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt D, 73-96)
17133149 96 Forberedelser PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt AD, 1-96)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17727453 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A38612024W
De Invitrogen Collibri PS DNA Library Preparation kits er designet til næste generations sekventering (NGS ) på Illumina systemer. Sættet understøtter applikationer til helgenomsekventering (WGS) og er velegnet til alle genomer, inklusive FFPE-prøver.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit giver større tillid til SNP- og INDEL-kald på grund af bedre dækning af udfordrende genomiske regioner fra en bred vifte af input (1 ng til 1μ g) af fysisk afklippet dobbeltstrenget DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring tre timer med en PCR-arbejdsgang. Derudover er en PCR-fri version tilgængelig for input fra 500 ng DNA.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit giver større tillid til SNP- og INDEL-kald på grund af bedre dækning af udfordrende genomiske regioner fra en bred vifte af input (1 ng til 1μ g) af fysisk afklippet dobbeltstrenget DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring tre timer med en PCR-arbejdsgang. Derudover er en PCR-fri version tilgængelig for input fra 500 ng DNA.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit:
•Indeholder alle nødvendige komponenter i et enkelt sæt* til hurtig brug
• Er bemyndiget til miniaturisering af væskebehandlere for at skære ned på omkostningerne
• Giver visuel feedback under processen for lettere håndtering
• Er velegnet til konventionel automatisering for at øge gennemløbet
* Sættet består af enzymatisk modifikation, størrelsesvalg/oprydning og indekserede adapter-holdige moduler, bortset fra Core-sættet, som muliggør Collibri kombination med ønskede indekserede adaptere.
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit indeholder inerte farvestoffer, der giver visuel feedback om forberedelsesfremskridt: reaktionsblandingerne skifter farve som reaktion på tilsætning af kritiske komponenter ved hvert trin. Sættet genererer et konsekvent højt udbytte af bibliotek fra enhver mængde input-DNA (inklusive den PCR-fri version), hvilket er nok til bibliotekskvantificering og sekventering på Illumina instrumenter.
Ansøgninger
De Collibri PS DNA Library Preparation Kit anbefales til:
•Helgenomsekventering
• Gensekvensering
• De novo montage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Collibri PS DNA Library Prep Kit, opbevares ved -20 °
•C Collibri °
• Collibri DNA Library Cleanup Kit, opbevares °ved 4 C DNA CD-indekser, opbevares ved -20 C
Oversigt Produktet indeholder modulerne A39122024, A43190024
Format Sæt
Prøvetype DNA
Sekvenseringstype Genom- og DNA-sekventering
Til brug med (udstyr) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq eller iSeq , NextSeq 550, NovaSeq 6000
Til brug med (applikation) Whole Genome Sequencing, Resequencing, De Novo Forsamling
Biblioteker Fragmentbibliotek
Antal reaktioner 24 Forberedelser
Produktlinje Collibri
Produkttype PS DNA Library Prep Core Kit
Mængde 24 forberedelser
Forsendelsestilstand Tøris
Workflow-trin Biblioteksgeneration