Få mere at vide
Invitrogen™ Collibri™ PCR-fri PS DNA Library Prep Kits til Illumina Systemer
Artikelnummer. p-7162473 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
24 Forberedelser
96 Forberedelser
Produkttype:
PCR-frit PS DNA Library Prep Core Kit
PCR-frit PS DNA Library Prep Kit med CD-indekser
PCR-frit PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (Sæt D, 73-96)
PCR-frit PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt A, 1-24)
PCR-frit PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt AD, 1-96)
PCR-frit PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt B, 25-48)
PCR-frit PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt C, 49-72)
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Produkttype
17707453 24 Forberedelser PCR-frit PS DNA Library Prep Core Kit
17717453 96 Forberedelser PCR-frit PS DNA Library Prep Core Kit
16504311 24 Forberedelser PCR-frit PS DNA Library Prep Kit med CD-indekser
16524311 96 Forberedelser PCR-frit PS DNA Library Prep Kit med CD-indekser
16514311 24 Forberedelser PCR-frit PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt A, 1-24)
16564321 24 Forberedelser PCR-frit PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt B, 25-48)
16584321 24 Forberedelser PCR-frit PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt C, 49-72)
16504331 24 Forberedelser PCR-frit PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (Sæt D, 73-96)
17143149 96 Forberedelser PCR-frit PS DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt AD, 1-96)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 17707453 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A38608024W
De Invitrogen Collibri PCR-fri PS DNA Library Preparation kits er designet til næste generations sekventering (NGS ) på Illumina systemer. Sættet understøtter applikationer til helgenomsekventering (WGS) og er velegnet til alle genomer, inklusive FFPE-prøver.
De Collibri PCR-frit PS DNA-biblioteksforberedelseskit giver større tillid til SNP- og INDEL-kald på grund af bedre dækning af udfordrende genomiske regioner fra input så lavt som 500 ng fysisk afklippet dobbeltstrenget DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring tre timer med en PCR-arbejdsgang. Derudover er en PCR-fri version tilgængelig for input fra 500 ng DNA.
De Collibri PCR-frit PS DNA-biblioteksforberedelseskit giver større tillid til SNP- og INDEL-kald på grund af bedre dækning af udfordrende genomiske regioner fra input så lavt som 500 ng fysisk afklippet dobbeltstrenget DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring tre timer med en PCR-arbejdsgang. Derudover er en PCR-fri version tilgængelig for input fra 500 ng DNA.
De Collibri PCR-frit PS DNA Library Preparation Kit:
• Indeholder alle nødvendige komponenter i et enkelt sæt* til hurtig brug
• Er bemyndiget til miniaturisering af væskebehandlere for at skære ned på omkostningerne
• Giver visuel feedback under processen for lettere håndtering
• Er velegnet til konventionel automatisering for at øge gennemløbet
* Sættet består af enzymatisk modifikation, størrelsesvalg/oprydning og indekserede adapter-holdige moduler, bortset fra Core-sættet, som muliggør Collibri kombination med ønskede indekserede adaptere.
De Collibri PCR-frit PS DNA Library Preparation Kit indeholder inerte farvestoffer, der giver visuel feedback om forberedelsesforløbet: reaktionsblandingerne skifter farve som reaktion på tilsætning af kritiske komponenter ved hvert trin. Sættet genererer et konsekvent højt udbytte af bibliotek fra enhver mængde input-DNA (inklusive den PCR-fri version), hvilket er nok til bibliotekskvantificering og sekventering på Illumina instrumenter.
Ansøgninger
De Collibri PCR-frit PS DNA Library Preparation Kit anbefales til:
•Helgenomsekventering
• Gensekvensering
• De novo montage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring • Collibri PCR-frit PS DNA Library Prep Kit, opbevares ved -20 °
•C Collibri °
• Collibri DNA Library Cleanup Kit, opbevares °ved 4 C DNA CD-indekser, opbevares ved -20 C
Oversigt Produktet indeholder modulerne A38576024, A43190024
Format Sæt
Prøvetype DNA
Sekvenseringstype Genom- og DNA-sekventering
Til brug med (udstyr) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq eller iSeq , NextSeq 550, NovaSeq 6000
Til brug med (applikation) Whole Genome Sequencing, Resequencing, De Novo Forsamling
Biblioteker Fragmentbibliotek
Antal reaktioner 24 Forberedelser
Produktlinje Collibri
Produkttype PCR-frit PS DNA Library Prep Core Kit
Mængde 24 forberedelser
Forsendelsestilstand Tøris
Workflow-trin Biblioteksgeneration