Få mere at vide
Invitrogen™ Collibri™ PCR-fri PS DNA Library Prep Kits til Illumina Systemer
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Collibri PCR-frit PS DNA-biblioteksforberedelseskit giver større tillid til SNP- og INDEL-kald på grund af bedre dækning af udfordrende genomiske regioner fra input så lavt som 500 ng fysisk afklippet dobbeltstrenget DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring tre timer med en PCR-arbejdsgang. Derudover er en PCR-fri version tilgængelig for input fra 500 ng DNA.
De Collibri PCR-frit PS DNA-biblioteksforberedelseskit giver større tillid til SNP- og INDEL-kald på grund af bedre dækning af udfordrende genomiske regioner fra input så lavt som 500 ng fysisk afklippet dobbeltstrenget DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring tre timer med en PCR-arbejdsgang. Derudover er en PCR-fri version tilgængelig for input fra 500 ng DNA.
De Collibri PCR-frit PS DNA Library Preparation Kit:
• Indeholder alle nødvendige komponenter i et enkelt sæt* til hurtig brug
• Er bemyndiget til miniaturisering af væskebehandlere for at skære ned på omkostningerne
• Giver visuel feedback under processen for lettere håndtering
• Er velegnet til konventionel automatisering for at øge gennemløbet
* Sættet består af enzymatisk modifikation, størrelsesvalg/oprydning og indekserede adapter-holdige moduler, bortset fra Core-sættet, som muliggør Collibri kombination med ønskede indekserede adaptere.
De Collibri PCR-frit PS DNA Library Preparation Kit indeholder inerte farvestoffer, der giver visuel feedback om forberedelsesforløbet: reaktionsblandingerne skifter farve som reaktion på tilsætning af kritiske komponenter ved hvert trin. Sættet genererer et konsekvent højt udbytte af bibliotek fra enhver mængde input-DNA (inklusive den PCR-fri version), hvilket er nok til bibliotekskvantificering og sekventering på Illumina instrumenter.
Ansøgninger
De Collibri PCR-frit PS DNA Library Preparation Kit anbefales til:
•Helgenomsekventering
• Gensekvensering
• De novo montage
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • Collibri PCR-frit PS DNA Library Prep Kit, opbevares ved -20 ° •C Collibri ° • Collibri DNA Library Cleanup Kit, opbevares °ved 4 C DNA UD-indekser, opbevares ved -20 C |
| Oversigt | Produktet indeholder modulerne A39121096, A39123196, A38584096 |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | DNA |
| Sekvenseringstype | Genom- og DNA-sekventering |
| Til brug med (udstyr) | HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq eller iSeq , NextSeq 550, NextSeq 1000 & 2000, NovaSeq 6000 |
| Til brug med (applikation) | Whole Genome Sequencing, Resequencing, De Novo Forsamling |
| Biblioteker | Fragmentbibliotek |
| Antal reaktioner | 96 Forberedelser |
| Produktlinje | Collibri |
| Vis mere |