Få mere at vide
Invitrogen™ Collibri™ PCR-fri ES DNA Library Prep Kits til Illumina Systemer
Artikelnummer. p-7162472 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
24 Forberedelser
96 Forberedelser
Produkttype:
PCR-frit ES DNA Library Prep Core Kit
PCR-frit ES DNA Library Prep Kit med CD-indekser
PCR-frit ES DNA Library Prep Kit med UD-indekser (Sæt C, 49-72)
PCR-frit ES DNA Library Prep Kit med UD-indekser (Sæt D, 73-96)
PCR-frit ES DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt A, 1-24)
PCR-frit ES DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt AD, 1-96)
PCR-frit ES DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt B, 25-48)
Pakningsstørrelse:
24 reaktioner
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Produkttype Pakningsstørrelse
17767443 24 Forberedelser PCR-frit ES DNA Library Prep Core Kit -
17777443 96 Forberedelser PCR-frit ES DNA Library Prep Core Kit -
16544301 24 Forberedelser PCR-frit ES DNA Library Prep Kit med CD-indekser 24 reaktioner
16564301 96 Forberedelser PCR-frit ES DNA Library Prep Kit med CD-indekser -
16554301 24 Forberedelser PCR-frit ES DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt A, 1-24) -
16594311 24 Forberedelser PCR-frit ES DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt B, 25-48) -
16504321 24 Forberedelser PCR-frit ES DNA Library Prep Kit med UD-indekser (Sæt C, 49-72) -
16514321 24 Forberedelser PCR-frit ES DNA Library Prep Kit med UD-indekser (Sæt D, 73-96) -
17276523 96 Forberedelser PCR-frit ES DNA Library Prep Kit med UD-indekser (sæt AD, 1-96) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17767443 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A38545024W
De Invitrogen Collibri PCR-fri ES DNA Library Preparation kits er designet til næste generations sekventering (NGS ) på Illumina systemer. Sættet understøtter hele-genom-sekventering (WGS) applikationer og er velegnet til alle genomer.
De Collibri PCR-frit ES DNA Library Preparation Kit er designet til hurtig og bekvem biblioteksforberedelse fra input så lave som 100 ng intakt genomisk DNA eller allerede forberedte amplikoner (> 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring to timer for den PCR-fri arbejdsgang. Hvis det er nødvendigt, Collibri Library Amplification Master Mix med primere kan købes separat. Eller se Collibri ES DNA Library Preparation Kit, designet til hurtig og bekvem biblioteksforberedelse med PCR fra en bred vifte af input (1 500 –ng).
De Collibri PCR-frit ES DNA Library Preparation Kit er designet til hurtig og bekvem biblioteksforberedelse fra input så lave som 100 ng intakt genomisk DNA eller allerede forberedte amplikoner (> 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring to timer for den PCR-fri arbejdsgang. Hvis det er nødvendigt, Collibri Library Amplification Master Mix med primere kan købes separat. Eller se Collibri ES DNA Library Preparation Kit, designet til hurtig og bekvem biblioteksforberedelse med PCR fra en bred vifte af input (–1 500 ng).
De Collibri PCR-frit ES DNA Library Preparation Kit:
• Indeholder alle nødvendige komponenter i et enkelt sæt* til hurtig brug
• Er bemyndiget til miniaturisering af væskebehandlere til at skære ned på omkostningerne
• Giver visuel feedback under
•processen for lettere håndtering. Er velegnet til konventionel automatisering for at øge gennemløbet
* Sættet består af enzymatisk modifikation, størrelsesvalg/oprydning og indekserede adapter-holdige moduler, bortset fra Core-sættet, som muliggør Collibri kombination med ønskede indekserede
adaptere Collibri PCR-frit ES DNA Library Preparation Kit indeholder inerte farvestoffer, der giver visuel feedback om forberedelsesforløbet: reaktionsblandingerne skifter farve som reaktion på tilsætning af kritiske komponenter ved hvert trin. Desuden genererer det enzymatiske forskydningsmodul (ES) i sættet et konsekvent højt biblioteksudbytte, hvilket er nok til bibliotekskvantificering og sekventering og flere kørsler på Illumina instrumenter.
Ansøgninger
De Collibri PCR-frit ES DNA Library Preparation Kit anbefales til:
•Helgenomsekventering
• Gensekvensering
• De novo montage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Collibri PCR-frit ES DNA Library Prep Kit, opbevares ved -20 °
•C Collibri °
• Collibri DNA Library Cleanup Kit, opbevares °ved 4 C DNA CD-indekser, opbevares ved -20 C
Oversigt Produktet indeholder modulerne A38575024, A43190024
Format Sæt
Prøvetype DNA
Sekvenseringstype Genom- og DNA-sekventering
Til brug med (udstyr) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq eller iSeq , NextSeq 550, NovaSeq 6000
Til brug med (applikation) Whole Genome Sequencing, Resequencing, De Novo Forsamling
Biblioteker Fragmentbibliotek
Antal reaktioner 24 Forberedelser
Produktlinje Collibri
Produkttype PCR-frit ES DNA Library Prep Core Kit
Mængde 24 forberedelser
Forsendelsestilstand Tøris
Workflow-trin Biblioteksgeneration