Få mere at vide
Invitrogen™ Collibri™ PCR-fri ES DNA Library Prep Kits til Illumina Systemer
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Collibri PCR-frit ES DNA Library Preparation Kit er designet til hurtig og bekvem biblioteksforberedelse fra input så lave som 100 ng intakt genomisk DNA eller allerede forberedte amplikoner (> 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring to timer for den PCR-fri arbejdsgang. Hvis det er nødvendigt, Collibri Library Amplification Master Mix med primere kan købes separat. Eller se Collibri ES DNA Library Preparation Kit, designet til hurtig og bekvem biblioteksforberedelse med PCR fra en bred vifte af input (1 500 –ng).
De Collibri PCR-frit ES DNA Library Preparation Kit er designet til hurtig og bekvem biblioteksforberedelse fra input så lave som 100 ng intakt genomisk DNA eller allerede forberedte amplikoner (> 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring to timer for den PCR-fri arbejdsgang. Hvis det er nødvendigt, Collibri Library Amplification Master Mix med primere kan købes separat. Eller se Collibri ES DNA Library Preparation Kit, designet til hurtig og bekvem biblioteksforberedelse med PCR fra en bred vifte af input (–1 500 ng).
De Collibri PCR-frit ES DNA Library Preparation Kit:
• Indeholder alle nødvendige komponenter i et enkelt sæt* til hurtig brug
• Er bemyndiget til miniaturisering af væskebehandlere til at skære ned på omkostningerne
• Giver visuel feedback under
•processen for lettere håndtering. Er velegnet til konventionel automatisering for at øge gennemløbet
* Sættet består af enzymatisk modifikation, størrelsesvalg/oprydning og indekserede adapter-holdige moduler, bortset fra Core-sættet, som muliggør Collibri kombination med ønskede indekserede
adaptere Collibri PCR-frit ES DNA Library Preparation Kit indeholder inerte farvestoffer, der giver visuel feedback om forberedelsesforløbet: reaktionsblandingerne skifter farve som reaktion på tilsætning af kritiske komponenter ved hvert trin. Desuden genererer det enzymatiske forskydningsmodul (ES) i sættet et konsekvent højt biblioteksudbytte, hvilket er nok til bibliotekskvantificering og sekventering og flere kørsler på Illumina instrumenter.
Ansøgninger
De Collibri PCR-frit ES DNA Library Preparation Kit anbefales til:
•Helgenomsekventering
• Gensekvensering
• De novo montage
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • Collibri PCR-frit ES DNA Library Prep Kit, opbevares ved -20 ° •C Collibri ° • Collibri DNA Library Cleanup Kit, opbevares °ved 4 C DNA UD-indekser, opbevares ved -20 C |
| Oversigt | Produktet indeholder modulerne A38575024, A38587024, A43190024 |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | DNA |
| Sekvenseringstype | Genom- og DNA-sekventering |
| Til brug med (udstyr) | HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq eller iSeq , NextSeq 550, NovaSeq 6000 |
| Til brug med (applikation) | Whole Genome Sequencing, Resequencing, De Novo Forsamling |
| Biblioteker | Fragmentbibliotek |
| Antal reaktioner | 24 Forberedelser |
| Produktlinje | Collibri |
| Vis mere |