Få mere at vide
Invitrogen™ Collibri™ Bibliotekskvantificeringssæt
Artikelnummer. 15930523 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
500 reaktioner
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15930523 500 reaktioner 500 reaktioner
15920523 100 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15930523 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A38524500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen™ Collibri™ Library Quantification Kit inkluderer en klar-til-brug mastermix optimeret til Illumina NGS bibliotekskvantificering og en biblioteksfortyndingsbuffer
  • Indeholder Platinum II Taq Hot Start DNA Polymerase og muliggør bekvem og nøjagtig kvantificering af NGS biblioteker
  • Indeholder alle komponenter, der er nødvendige for amplifikationsreaktionen, inklusive primere og passivt referencefarvestof, og kræver ingen forberedelse før brug
  • På grund af den universelle koncentration af det passive referencefarvestof i masterblandingen kan sættet bruges med ethvert qPCR-instrument uden justeringer
  • Nøjagtig kvantificering af biblioteker lavet af forskellige prøvetyper, herunder nedbrudte prøver
  • Brugervenlighed med alle komponenter klar til brug -- ingen reagensforberedelse påkrævet
  • Visuelle signaler - specielt formulerede farvestoffer inkluderet til at spore pipetteringstrin
  • Platinum hot-start teknologi - overlegen specificitet, følsomhed og stuetemperatur reaktion opsætning Uovertruffen bekvemmelighed
  • Indeholder:
    • Platin II Taq Hot Start DNA-polymerase
    • Optimeret buffer
    • dNTP'er
    • Primer mix målrettede adaptersekvenser
    • SYBR grønt farvestof
    • Passiv referencefarve
    • Blåt farvestof til sporing af pipettering
  • Unik formulering giver brugervenlighed ved hvert trin i arbejdsgangen:
    • Ingen reagensforberedelse
    • Sporing af pipetteringstrin
    • Én cykelprotokol til biblioteker af forskellig længde og GC/AT-indholdsniveauer
    • Universal passiv referencefarvekoncentration - en enkelt mastermix til alle qPCR-instrumenter
  • Indeholder også en brugsklar biblioteksfortyndingsbuffer, der indeholder stabiliserende midler for at muliggøre biblioteksintegritet efter fortynding. Bufferen indeholder gult farvestof til sporing af pipettering. Når de kombineres, bliver den blå mastermix og de gule fortyndede biblioteker en grøn opløsning. Denne funktion letter sporing af tilføjelsen af de fortyndede biblioteker eller DNA-standarder til masterblandingen i qPCR-pladebrøndene, hvilket hjælper med at reducere pipettering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C.
Detektionsmetode SYBR
Format Sæt
Prøvetype DNA, RNA
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Til brug med (applikation) Illumina NGS Bibliotekskvantificering
Antal reaktioner 500 reaktioner
PCR metode qPCR
Polymerase Platinum™ II Taq Hot Start DNA Polymerase
Produktlinje Collibri
Produkttype Bibliotekskvantificeringssæt
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Test tid Standard