Description
- Indeholder Platinum II Taq Hot Start DNA Polymerase og muliggør bekvem og nøjagtig kvantificering af NGS biblioteker
- Indeholder alle komponenter, der er nødvendige for amplifikationsreaktionen, inklusive primere og passivt referencefarvestof, og kræver ingen forberedelse før brug
- På grund af den universelle koncentration af det passive referencefarvestof i masterblandingen kan sættet bruges med ethvert qPCR-instrument uden justeringer
- Nøjagtig kvantificering af biblioteker lavet af forskellige prøvetyper, herunder nedbrudte prøver
- Brugervenlighed med alle komponenter klar til brug -- ingen reagensforberedelse påkrævet
- Visuelle signaler - specielt formulerede farvestoffer inkluderet til at spore pipetteringstrin
- Platinum hot-start teknologi - overlegen specificitet, følsomhed og stuetemperatur reaktion opsætning Uovertruffen bekvemmelighed
- Indeholder:
- Platin II Taq Hot Start DNA-polymerase
- Optimeret buffer
- dNTP'er
- Primer mix målrettede adaptersekvenser
- SYBR grønt farvestof
- Passiv referencefarve
- Blåt farvestof til sporing af pipettering
- Unik formulering giver brugervenlighed ved hvert trin i arbejdsgangen:
- Ingen reagensforberedelse
- Sporing af pipetteringstrin
- Én cykelprotokol til biblioteker af forskellig længde og GC/AT-indholdsniveauer
- Universal passiv referencefarvekoncentration - en enkelt mastermix til alle qPCR-instrumenter
- Indeholder også en brugsklar biblioteksfortyndingsbuffer, der indeholder stabiliserende midler for at muliggøre biblioteksintegritet efter fortynding. Bufferen indeholder gult farvestof til sporing af pipettering. Når de kombineres, bliver den blå mastermix og de gule fortyndede biblioteker en grøn opløsning. Denne funktion letter sporing af tilføjelsen af de fortyndede biblioteker eller DNA-standarder til masterblandingen i qPCR-pladebrøndene, hvilket hjælper med at reducere pipettering.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | DNA, RNA |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| Til brug med (applikation) | Illumina NGS Bibliotekskvantificering |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Platinum™ II Taq Hot Start DNA Polymerase |
| Show More |