Få mere at vide
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kits til Illumina Systemer
Artikelnummer. 17797443
Skift visning
Antal reaktioner:
24 Forberedelser
96 Forberedelser
Produkttype:
ES DNA Library Prep Core Kit
ES DNA Library Prep Kit til Illumina Systemer med CD-indekser
ES DNA Library Prep Kit til Illumina Systemer med UD-indekser (sæt A, 1-24)
ES DNA Library Prep Kit til Illumina Systemer med UD-indekser (sæt AD, 1-96)
ES DNA Library Prep Kit til Illumina Systemer med UD-indekser (sæt B, 25-48)
ES DNA Library Prep Kit til Illumina Systemer med UD-indekser (sæt C, 49-72)
ES DNA Library Prep Kit til Illumina Systemer med UD-indekser (sæt D, 73-96)
Pakningsstørrelse:
24 reaktioner
96 reaktioner
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Produkttype Pakningsstørrelse
17797443 96 Forberedelser ES DNA Library Prep Core Kit -
17787443 24 Forberedelser ES DNA Library Prep Core Kit -
16574301 24 Forberedelser ES DNA Library Prep Kit til Illumina Systemer med CD-indekser 24 reaktioner
16594301 96 Forberedelser ES DNA Library Prep Kit til Illumina Systemer med CD-indekser 96 reaktioner
16584301 24 Forberedelser ES DNA Library Prep Kit til Illumina Systemer med UD-indekser (sæt A, 1-24) -
16524321 24 Forberedelser ES DNA Library Prep Kit til Illumina Systemer med UD-indekser (sæt B, 25-48) -
16534321 24 Forberedelser ES DNA Library Prep Kit til Illumina Systemer med UD-indekser (sæt C, 49-72) -
16554321 24 Forberedelser ES DNA Library Prep Kit til Illumina Systemer med UD-indekser (sæt D, 73-96) -
17266523 96 Forberedelser ES DNA Library Prep Kit til Illumina Systemer med UD-indekser (sæt AD, 1-96) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17797443 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A38607096W
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
De Invitrogen Collibri ES DNA Library Preparation kits er designet til næste generations sekventering (NGS ) på Illumina systemer. Sættet understøtter hele-genom-sekventering (WGS) applikationer og er velegnet til alle genomer.
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit er designet til hurtig og bekvem biblioteksforberedelse fra en bred vifte af input (–1 500 ng), startende fra intakt genomisk DNA eller allerede forberedte amplikoner (> 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring tre timer med en PCR-arbejdsgang. Derudover er en PCR-fri version tilgængelig for input fra 100 ng DNA.
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit er designet til hurtig og bekvem biblioteksforberedelse fra en bred vifte af input (–1 500 ng), startende fra intakt genomisk DNA eller allerede forberedte amplikoner (> 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring tre timer med en PCR-arbejdsgang. Derudover er en PCR-fri version tilgængelig for input fra 100 ng DNA.
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit:
• Indeholder alle nødvendige komponenter i et enkelt sæt* til hurtig brug
• Er bemyndiget til miniaturisering af væskebehandlere for at skære ned på omkostningerne
• Giver visuel feedback under processen for lettere håndtering
• Er velegnet til konventionel automatisering for at øge gennemløbet
* Sættet består af enzymatisk modifikation, størrelsesvalg/oprydning og indekserede adapter-holdige moduler, bortset fra Core-sættet, som muliggør Collibri kombination med ønskede indekserede adaptere.
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit indeholder inerte farvestoffer, der giver visuel feedback om forberedelsesfremskridt: reaktionsblandingerne skifter farve som reaktion på tilsætning af kritiske komponenter ved hvert trin. Desuden genererer det enzymatiske forskydningsmodul (ES) i kittet et konsekvent højt udbytte af bibliotek fra enhver mængde input-DNA (inklusive den PCR-fri version), hvilket er nok til bibliotekskvantificering før sekventering og flere kørsler Illumina instrumenter.
Ansøgninger
De Collibri ES DNA Library Preparation Kit anbefales til:
•Helgenomsekventering
• Gensekvensering
• De novo montage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Collibri ES DNA Library Prep Kit, opbevares ved -20 °
•C Collibri °
• Collibri DNA Library Cleanup Kit, opbevares °ved 4 C DNA CD-indekser, opbevares ved -20 C
Oversigt Produktet indeholder modulerne A39097096, A38584096
Prøvetype DNA
Sekvenseringstype Genom- og DNA-sekventering
Til brug med (udstyr) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq eller iSeq , NextSeq 550, NovaSeq 6000
Til brug med (applikation) Whole Genome Sequencing, Resequencing, De Novo Forsamling
Biblioteker Fragmentbibliotek
Antal reaktioner 96 Forberedelser
Produktlinje Collibri
Produkttype ES DNA Library Prep Core Kit
Mængde 96 forberedelser
Forsendelsestilstand Tøris
Workflow-trin Biblioteksgeneration