Få mere at vide
Invitrogen™ Collibri™ DNA Library Preparation Kit Moduler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit-moduler er designet til en brugerdefineret opbygning af næste generations sekventering (NGS ) arbejdsgang til Illumina systemer. Sættet understøtter applikationer til helgenomsekventering (WGS) og er velegnet til alle genomer. Moduler fås i to størrelser: til 24 eller 96 prøver.
De Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit-moduler er designet til en brugerdefineret opbygning af næste generations sekventering (NGS ) arbejdsgang til Illumina systemer. Sættet understøtter hele-genom-sekventering (WGS) applikationer og er velegnet til alle genomer.
De Collibri DNA Library Preparation Kit Moduler understøtter:
- Behovet for enzymatisk manipulation af DNA ind i en pulje af cDNA-fragmenter
- Behovet for at rydde op og størrelse vælge bibliotek for at slippe af med junk-sekvenser og rense en prøve
- Tilføjelsen af indekserede adaptere for at aktivere den forberedte bibliotekssekvensering Illumina instrumenter
Det enzymatiske modul i sættet genererer et konsekvent højt udbytte af et bibliotek, hvilket er nok til bibliotekskvantificering, sekventering og flere kørsler Illumina instrumenter.
Enzymatisk forskydning (ES) moduler
- De Collibri ES DNA Library Preparation Kit-moduler er designet til hurtig og bekvem biblioteksforberedelse fra en bred vifte af input (–1 500 ng), startende fra intakt genomisk DNA eller allerede forberedte amplikoner (> 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring tre timer med en PCR-arbejdsgang.
- De Collibri PCR-fri ES DNA Library Preparation Kit-moduler er designet til hurtig og bekvem biblioteksforberedelse fra input så lave som 100 ng intakt genomisk DNA eller allerede forberedte amplikoner (> 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring to timer for den PCR-fri arbejdsgang.
Physical Shearing (PS) moduler
- De Collibri PS DNA Library Preparation Kit-moduler tilbyder biblioteksforberedelse af en bred vifte af input (1 ng til 1μ g) af fysisk afklippet dobbeltstrenget DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring tre timer med en PCR-arbejdsgang. Derudover er en PCR-fri version tilgængelig for input fra 500 ng DNA.
- De Collibri PCR-frie PS DNA Library Preparation Kit-moduler tilbyder biblioteksforberedelse fra input så lave som 500 ng fysisk afklippet dobbeltstrenget DNA, cfDNA eller amplikoner (≤ 300 bp) af enhver art. Hele bibliotekets forberedelsesprotokol tager omkring tre timer med en PCR-arbejdsgang. Derudover er en PCR-fri version tilgængelig for input fra 500 ng DNA.
Hvis det er nødvendigt, Collibri Library Amplification Master Mix med primere kan købes separat. Eller vælg Collibri ES eller PS DNA Library Preparation Kit Moduler, hvor disse følger med sættet.
Collibri DNA Library Cleanup Kit indeholder exceptionelle perler, der er optimeret til arbejde med DNA-prøver. Derfor fungerer DNA Library Preparation Kit bedst med disse oprydningsmoduler og anbefales ikke at udskiftes med en almindelig perle.
Collibri DNA-indekserede adaptere indeholder den højeste kvalitet Combinatorial Dual (CD) eller Unique Dual (UD). For den højere gennemstrømning, brug UD og CD sammen for at understøtte op til 192 forberedelser pr. kørsel. For at undgå overlapning af sekvenser må du ikke samle forskellige størrelser af moduler, der indeholder den samme type indekserede adaptere (kun cd'er eller UD'er).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Oversigt | Fragmentering, End Repair/A-tailing-trin, Ligation, PCR |
| Format | Sæt |
| Sekvenseringstype | Genom- og DNA-sekventering |
| Til brug med (applikation) | DNA-sekventering; Hel-genom-sekventering, amplikon-sekventering |
| Antal prøver | 96 Forberedelser |
| Produktlinje | Collibri |
| Produkttype | PCR-fri ES DNA Library Prep |
| Mængde | 96 forberedelser |