Få mere at vide
SCAT Samlere til HPLC
Artikelnummer. 10723862 Shop alle SCAT Europe produkter
Produkttype:
2-i-1 samler
3-i-1 samler
8-i-1 samler
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Diameter (metrisk) Indvendig:
5,0 til 11,5 mm
Artikelnummer. 10723862
Brand: SCAT 160137
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml flere rør i et enkelt stik - intet problem med den rigtige opsamler! Rørforbindelsen er den mest fleksible konnektor af SCAT system.
Til en pålidelig og ren tilslutning af slanger og kapillærer til opsamling af væsker. SCAT solfangere fås i versioner med op til 8 tilslutningsmuligheder. Tilslutningerne er enten på siden eller lodret, så rørene nemt kan tilsluttes. Rør med forskellige diametre fra 2,3 til 11,5 mm kan tilsluttes. Konnektorerne er lavet af kemikaliebestandigt PTFE, PFA eller PP materiale.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PFTE, PFA
Diameter (metrisk) Udvendig 3,2 mm
Til brug med Rør dia. 2,3 mm / 3,2 mm OD
Form Vertical
Inkluderer Beslag til 8 x 2,3/3,2 mm OD
Farve Hvid
Produkttype 8-i-1 samler