Få mere at vide
SCAT Samlere til HPLC
Shop alle SCAT Europe produkter
Produkttype:
2-i-1 samler
3-i-1 samler
8-i-1 samler
Diameter (metrisk) Indvendig:
5,0 til 11,5 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til en pålidelig og ren tilslutning af slanger og kapillærer til opsamling af væsker. SCAT solfangere fås i versioner med op til 8 tilslutningsmuligheder. Tilslutningerne er enten på siden eller lodret, så rørene nemt kan tilsluttes. Rør med forskellige diametre fra 2,3 til 11,5 mm kan tilsluttes. Konnektorerne er lavet af kemikaliebestandigt PTFE, PFA eller PP materiale.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5,0 til 11,5 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3,2 mm |
| Til brug med | Affaldshætte, 2,3 mm OD-slange (7 x), 6,4 mm ID-slange (1 x) |
| Fjord | 8 indgangsportforbindelser |
| Form | Vertical |
| Inkluderer | Beslag til 7 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5,0 - 11,5 mm ID |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | 8-i-1 samler |