Få mere at vide
SCAT Samlere til HPLC
Artikelnummer. 10475323 Shop alle SCAT Europe produkter
Produkttype:
2-i-1 samler
3-i-1 samler
8-i-1 samler
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
3.2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Diameter (metrisk) Indvendig:
5,0 til 11,5 mm
5.0 to 11.5 mm
Artikelnummer. 10475323
Brand: SCAT 160134
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml flere rør i et enkelt stik - intet problem med den rigtige opsamler! Rørforbindelsen er den mest fleksible konnektor af SCAT system.
Til en pålidelig og ren tilslutning af slanger og kapillærer til opsamling af væsker. SCAT solfangere fås i versioner med op til 8 tilslutningsmuligheder. Tilslutningerne er enten på siden eller lodret, så rørene nemt kan tilsluttes. Rør med forskellige diametre fra 2,3 til 11,5 mm kan tilsluttes. Konnektorerne er lavet af kemikaliebestandigt PTFE, PFA eller PP materiale.
Tekniske data
Farvekode Hvid/rød
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 3.2 mm
Til brug med Kapillær Størrelse OD: 2,3/3,2 mm
Slangestørrelse OD: 2,3/3,2 mm
Inkluderer Beslag til 3 x 3,2 mm OD
Farve Hvid/rød
Produkttype 2-i-1 samler